Fortfahren mit
1.01192
Di-Ammoniumoxalatmonohydrat
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Di-Ammoniumoxalatmonohydrat, Oxalsäure-Ammoniumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(NH4)2C2O4 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.10 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
214-202-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
99.5-101.0% (manganometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Solubility:
41.8 g/L (anhydrous substance)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
99.5-101.0% (manganometric)
form
solid
impurities
≤0.005% Insoluble matter
ign. residue
≤0.02% (as sulfate)
pH
6.5 (20 °C, 41.8 g/L in H2O)
mp
>123 °C (decomposition)
solubility
41.8 g/L (anhydrous substance)
density
1.5 g/cm3 at 20 °C
bulk density
480 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, nitrate (NO3-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation traces
Ca: ≤0.001%, Fe: ≤0.0002%, K: ≤0.001%, Mg: ≤0.001%, Na: ≤0.001%, heavy metals: ≤0.0005% ((ACS))
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N.N.OC(=O)C(=O)O.O
InChI
1S/C2H2O4.2H3N.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H3;1H2
InChI key
MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Gehalt (manganometrisch): 99,5–101,0 %
Unlösliche Anteile: ≤ 0,005 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,0005 %
Nitrat (NO₃): ≤ 0,002 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,002 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0,001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0002 %
K (Kalium): ≤ 0,001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,001 %
Na (Natrium): ≤ 0,001 %
Glührückstand (als Sulfat): ≤ 0,02 %
Entspricht ACS, ISO, Reag. Ph. Eur.
Other Notes
Ersetzt: AX1325; AX1325-2; AX1325-20; AX1325-1
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.0119022171609898
form
solid
form
solid
form
crystalline powder, crystals or granules
form
-
solubility
41.8 g/L (anhydrous substance)
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
assay
99.5-101.0% (manganometric)
assay
≥99.0% (manganometric)
assay
≥99%, 99.0-101.0% (ACS specification)
assay
≥99.5% (RT)
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent
grade
reagent grade
impurities
≤0.005% Insoluble matter
impurities
-
impurities
≤0.005% insolubles
impurities
insoluble matter, passes filter test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Di-Ammoniumoxalatmonohydrat
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Lagerklasse
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
101192025004022536017617
101192100004022536017631
101192905004022536017655