If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 60,30 | |
| 5 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 584,00 | |
| 50 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 3.620,00 |
Über diesen Artikel
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
vapor pressure
0.066 hPa ( 125 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (acidimetric)
form
solid
potency
5750 mg/kg LD50, oral (Rat), >7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
impurities
≤0.005% Insoluble matter
pH
3.8-4.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
190 °C
density
1.80 g/cm3 at 20 °C
bulk density
800‑1100 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, nitrate (NO3-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Ca: ≤0.001%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, Na: ≤0.005%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[P](=O)([O-])([O-])[O-].[N+H4].[H+].[H+]
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
InChI key
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Application
- Synthesis and characterization of hydroxyapatite nanoparticles from calcium hydroxide fouled with gases evolved from smokestack of glass industry: In dieser Forschungsarbeit wird die Synthese von Hydroxyapatit-Nanopartikeln unter Verwendung von Ammoniumdihydrogenphosphat untersucht, wobei der Prozess und die damit verbundenen Techniken der analytischen Chemie im Detail beschrieben werden. Die Studie gibt Einblicke in die potenziellen Umwelt- und Industrieanwendungen dieser Methode und bietet einen innovativen Ansatz für die Materialsynthese (Abdelmoaty und Mousa, 2024).
- Acid etching-induced nanocutting of LaNiO(3) transplanting self-assembled photodiode array-like LaNiO(3)/N,P-RGO nanoreactor for efficient photocatalytic hydrogen evolution: In diesem Artikel wird die Verwendung von Ammoniumdihydrogenphosphat zur Herstellung von Nanoreaktoren auf LaNiO(3)-Basis durch Säureätztechniken erörtert. Die resultierenden Materialien zeigen vielversprechende Anwendungen in der Photokatalyse und der Wasserstoffproduktion, was die Nützlichkeit der Verbindung in Technologien für erneuerbare Energien verdeutlicht (Zou et al., 2024).
- Sustainable and Environmentally Friendly Microwave Synthesis of Nano-Hydroxyapatite from Decarbonized Eggshells: In dieser Studie wird Ammoniumdihydrogenphosphat in einem nachhaltigen chemischen Prozess zur Synthese von Nano-Hydroxylapatit aus Eierschalen verwendet, was die ökologischen Vorteile und die Nachhaltigkeit dieses Ansatzes in der Materialwissenschaft unterstreicht (Mahmoud, 2024).
- A Self-Powered Biochemical Sensor for Intelligent Agriculture Enabled by Signal Enhanced Triboelectric Nanogenerator: In dieser innovativen Forschungsarbeit wird Ammoniumdihydrogenphosphat bei der Entwicklung eines energieautarken biochemischen Sensors für landwirtschaftliche Anwendungen eingesetzt, wobei seine Rolle bei der Verbesserung der Empfindlichkeit und Nachhaltigkeit des Geräts hervorgehoben wird (Gao et al., 2024).
- Therapeutic drug monitoring of vancomycin in surgical patients through a validated HPLC method: In dieser klinischen Studie wird Ammoniumdihydrogenphosphat als Teil eines Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC)-Verfahrens zur Überwachung von Vancomycin bei chirurgischen Patienten eingesetzt, was seine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der analytischen Genauigkeit und der Patientenversorgung demonstriert (Akram et al., 2024).
Analysis Note
Unlösliche Anteile: ≤ 0,005 %
pH-Wert (5 %; Wasser; 25 °C): 3,8 - 4,4
pH-Wert (2,3 %; Wasser): ca. 4,2
Chlorid (Cl): ≤ 0,0005 %
Nitrat (NO₃): ≤ 0,001 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,005 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0,001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,001 %
K (Kalium): ≤ 0,005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,0005 %
Na (Natrium): ≤ 0,005 %
Entspricht ACS, Reag. Ph Eur
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form - | form solid | form solid |
| assay ≥99.0% (acidimetric) | assay - | assay - | assay ≥99.0% (acidimetric) |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade ACS reagent | grade certified reference material | grade - | grade - |
| pH 3.8-4.4 (20 °C, 50 g/L in H2O) | pH - | pH 3.8-4.4 (20 °C, 50 g/L in H2O) | pH 3.8-4.4 (20 °C, 50 g/L in H2O) |
| impurities ≤0.005% Insoluble matter | impurities - | impurities - | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammoniumdihydrogenphosphat
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7722-76-1
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1011265000 | 04022536530475 |
| 1011269050 | 04022536016399 |
| 1011260500 | 04022536016375 |
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf