Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 unit | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.110,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.03
UNSPSC Code:
41121516
Fitting:
2 in. connector
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenfitting
2 in. connector
storage temp.
no temp limit
General description
Mit 5,08-cm-Verbindung
Speziell entwickeltes Lösungsmittel-Entnahmesystem mit manuellem Druckaufbau für Mehrweg-Edelstahlfässer und Einweg-Metallfässer mit 10 l und 25 l von EMD Millipore. Enthält zwei Tauchrohre, eines für 10 l und eines für 25 l. Zur Verwendung mit blauen 25-l-Metallbehältern mit muss das längere der beiden mitgelieferten Tauchrohre um 9 mm gekürzt werden. Bestellen Sie zur Verwendung mit 25-l-Metallbehältern mit PE-Auskleidung bitte das Tauchrohr 9.67100.1026. Speziell für maximale Nutzersicherheit und maximale Anwendungsverlässlichkeit konzipiert.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| fitting 2 in. connector | fitting - | fitting - | fitting - |
| storage temp. no temp limit | storage temp. room temp | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Entnahmesystem
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1011140001 | 04022536016115 |
| 9671001047 | 04022536501031 |
| 9671001048 | 04022536501048 |
| 9671140000 | 04022536501116 |
| 9671001026 | 04027269076054 |
| 9671001028 | 04022536877938 |
| 9671001012 | 04054839563751 |