Fortfahren mit
1.01056
Aluminium
fine powder, stabilized about 2% fat
Synonym(e):
Aluminium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Al
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
26.98
UNSPSC Code:
12141702
EC Index Number:
231-072-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥90.0% (complexometric)
autoignition temp.
400 °C
impurities
≤0.0005% As (Arsenic), ≤0.03% Heavy metals (as Pb), ≤1.0% Fe (Iron)
bp
2467 °C/1013 hPa
mp
660 °C
density
2.70 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
InChI key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Application
  • A recyclable luminescent MOF sensor for on-site detection of insecticide dinotefuran and anti-Parkinson′s drug entacapone in various environmental and biological specimens.: Diese Studie beleuchtet die Entwicklung eines Sensors aus metallorganischen Gerüstverbindungen (MOF), der Spuren von Dinotefuran und Entacapon nachweisen kann und potenzielle Anwendung in der Umweltüberwachung und Gesundheitsdiagnostik findet (Mir NUD et al., 2024).
  • A lithium-aluminium heterobimetallic dimetallocene.: In diesem Artikel wird eine neuartige bimetallische Verbindung vorgestellt, in der Lithium und Aluminium kombiniert sind, und es werden Einblicke in ihre kooperativen Effekte bei der chemischen Synthese und potenzielle Anwendungen in der Materialwissenschaft ermöglicht (Bischoff IA et al., 2024).
Analysis Note
Gehalt (komplexometrisch): ≥ 90,0 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,03 %
As (Arsen): ≤ 0,0005 %
Fe (Eisen): ≤ 1,0 %
Fett: entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GF01392050GF12464434GF53389121
Aluminum powder, max. particle size 15 micron, weight 500 g, purity 99%
GF01392050
Aluminum
Aluminum powder, max. particle size 15 micron, weight 1000 g, purity 99%
GF12464434
Aluminum
Aluminum powder, max. particle size 25 micron, weight 500 g, purity 99%
GF53389121
Aluminum
assay
≥90.0% (complexometric)
assay
99%
assay
99%
assay
99%
density
2.70 g/cm3 at 20 °C
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
660 °C
mp
660.37 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
bp
2467 °C/1013 hPa
bp
2460 °C (lit.)
bp
2460 °C (lit.)
bp
2460 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
impurities
≤0.0005% As (Arsenic), ≤1.0% Fe (Iron), ≤0.03% Heavy metals (as Pb)
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aluminium
pictograms
Flame
signalword
Danger
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
Lagerklasse
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
101056100004022536015040
101056025004022536015033
Questions
  1. Can I get the sepcific size data of this Al powder?
    1 answer
    1. The particle size for this product is not a specification, therefore it is not tested on a lot by lot basis. However, when evaluated in the past, the material was found to be 99.0% < 350 µm (D50 = ca. 80 µm).