Fortfahren mit
1.01042
Aluminiumkaliumsulfat-Dodecahydrat
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
Synonym(e):
Aluminiumkaliumsulfat-Dodecahydrat, Alumen, Kaliumaluminiumsulfat, Kalialaun, Alaun
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
3 x 1 kg
25 kg
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
KAl(SO4)2 · 12 H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
474.39
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
233-141-3
MDL number:
Dieser Artikel kann nicht von einem Gastbenutzer erworben werden. Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte unter +43 1 3602 77 47 43oder
.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
BP, Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
pH
3.0-3.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
92.5 °C
solubility
139 g/L
density
1.75 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].[Al]1(O[S](=O)(=O)O1)O[S](=O)(=O)[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Al.K.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;+1;;;;;;;;;;;;;;/p-4
InChI key
GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
General description
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Durch unser anwendungstechnisches Wissen und unsere Kompetenz in regulatorischen Angelegenheiten können wir Sie bei jedem Entwicklungs-, Aufskalierungs- und Produktionsschritt unterstützen.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Application
Aluminiumkaliumsulfatdodecahydrat in pharmazeutischer Qualität wird in der pharmazeutischen Industrie als pH-Einstellmittel, Puffermittel, in der Medizin hauptsächlich als Adstringens (oder Hämostyptikum) und Antiseptikum eingesetzt.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
312421.01047237086
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
agency
BP, USP, Ph. Eur.
agency
reag. Ph. Eur.
agency
reag. Ph. Eur.
agency
-
form
solid
form
powder or crystals
form
solid
form
powder or crystals
solubility
139 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
density
1.75 g/cm3 at 20 °C
density
1.757 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.75 g/cm3 at 20 °C
density
1.757 g/mL at 25 °C (lit.)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
-
product line
EMSURE®
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aluminiumkaliumsulfat-Dodecahydrat
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
101042902904022536945910
101042000104027269279479
101042906804065266054309
101042910104065266054316
101042100004022536014920