Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
vapor pressure
19 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
360 °C
expl. lim.
2.1-19.2 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
impurities
≤0.002% Free acid (as propionic acid), ≤0.1% Methanol (GC), ≤0.2% Water
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
96.5-98 °C/1013 hPa
mp
-127 °C
transition temp
flash point 15 °C
density
0.80 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCCC
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Noncontact In Situ Multidiagnostic NMR/Dielectric Spectroscopy: Die Studie erörtert die Anwendung von 1-Propanol bei der Entwicklung berührungsloser Diagnosetechniken, die für Chemiker und Materialwissenschaftler von Nutzen sind, die sich mit analytischen und diagnostischen Methoden befassen (Morais et al., 2024).
Analysis Note
Identität (IR): entspricht
Freie Säure (als Propionsäure): ≤ 0,002 %
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0,803–0,804
Methanol (GC): ≤ 0,1 %
Verhalten gegen Schwefelsäure: entspricht
Wasser: ≤ 0,20 %
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Propanol
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
71.6 °F - closed cup
flash_point_c
22 °C - closed cup
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1009961000 | 04022536014043 |
| 1009962500 | 04022536014050 |
| 1009966025 | 04022536014081 |
| 1009969190 | 04022536014104 |