Fortfahren mit
1.00949
Ethylenglycol
EMPLURA®
Synonym(e):
Ethylenglycol, Glycol, 1,2-Ethandiol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 67,40
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 140,00
€ 119,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C2H6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
62.07
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
203-473-3
NACRES:
NA.05
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Bp:
197.6 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
0.053 hPa ( 20 °C)
€ 67,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: HDPE bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.053 hPa ( 20 °C)
Quality Level
product line
EMPLURA®
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
410 °C
expl. lim.
3.2-15.3 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
impurities
≤0.0002% Chloride (Cl), ≤0.0002% Fe (Iron), ≤0.3% Water
pH
6-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
197.6 °C/1013 hPa
mp
-14--10 °C
transition temp
flash point 111 °C
solubility
1000 g/L
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
General description
EMPLURA® ist unsere kostengünstige Alternative zu hochreinen Qualitäten. Mit EMPLURA bieten wir eine Reihe von Lösungsmitteln für eine Vielzahl grundlegender Anwendungen in nicht regulierten Industrien und für weniger anspruchsvolle Anwendungen, präparative Laborarbeiten und Reinigungszwecke. EMPLURA Lösungsmittel bieten angemessene Spezifikationen mit den wichtigsten Parametern.
Analysis Note
Reinheit (GC): ≥ 99,0 %
Identität (IR): entspricht
Dichte (d 20  °C/ 4  °C): 1,112 – 1,114
Chlorid (Cl): ≤ 0,0002 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0002 %
Wasser: ≤ 0,3 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EX056503747324558
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
≥99% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
99.8%
solubility
1000 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
expl. lim.
3.2-15.3 % (v/v)
expl. lim.
-
expl. lim.
15.3 %
expl. lim.
15.3 %
bp
197.6 °C/1013 hPa
bp
197.6 °C/1013 hPa
bp
195-198 °C
bp
195-198 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylenglycol
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
239.0 °F - open cup
flash_point_c
115 °C - open cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
100949250004022536012247
100949100004022536012230
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf