Fortfahren mit
1.00908
Readybag® gepuffertes Peptonwasser
ReadyBag®, ISO, FDA BAM, EP, granular, pack of 35 × 86 g, sterile; γ-irradiated
Synonym(e):
Pepton-Wasser, gepuffert, Trypton-Phosphat-Wasser, Peptonwasser (gepuffert), BPW
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
35 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 455,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106212
Manufacturer/tradename:
ReadyBag®
Agency:
APHA, EP, ISO 21528, ISO 22964, ISO 6579, ISO
Ph:
7.2 (37 °C, 25 g/L in H2O, after autoclaving)
Form:
granular
Suitability:
Cronobacter spp., Salmonella spp., enterobacteriaceae
Application(s):
food and beverages
microbiology
pathogen testing
€ 455,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
agency
APHA, EP, ISO 21528, ISO 22964, ISO 6579, ISO
reg. compliance
FDA BAM
sterility
sterile; γ-irradiated
form
granular
packaging
pack of 35 × 86 g
manufacturer/tradename
ReadyBag®
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
beige Granules, clear yellowish Prepared medium
pH
7.2 (37 °C, 25 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
25.5 g/L
bulk density
800 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
storage temp.
15-25°C
suitability
Cronobacter spp., Salmonella spp., enterobacteriaceae
General description
Peptonwasser, gepuffert, ist eine Nährbouillon, die hohe Reanimationsraten für subletal verletzte Bakterien bewirkt und starkes Wachstum ermöglicht. Das Phosphatpuffersystem verhindert die Schädigung von Bakterien, die durch pH-Wert-Schwankungen des Mediums hervorgerufen werden könnten. Pepton wirkt gemeinsam mit einem enzymatischen Verdau von Casein als Quelle für Kohlenstoff, Stickstoff, Vitamine und Mineralien, während Natriumchlorid die Aufrechterhaltung des osmotischen Gleichgewichts unterstützt. Die Readybag®-Sachets sind gammabestrahlt (10–20 kGray). Jeder Readybag®-Sachet enthält 86 g granulierte gepufferte Peptonwasser-Bouillon, die durch Zugabe von sterilem Wasser rekonstituiert werden kann.
Application
Readybag® gepuffertes Peptonwasser eignet sich für die nicht-selektive Voranreicherung von Bakterien, insbesondere pathogenen Enterobacteriaceae wie Salmonella und Cronobacter, aus Nahrungs- und Futtermitteln, Wasser und anderen Substanzen.
Legal Information
READYBAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.0090101202141.46142
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
agency
APHA, ISO 21528, ISO 6579, EP, ISO 22964
agency
APHA, EP, FDA-BAM, ISO 21528, ISO 22964, according to ISO 6579
agency
GB, ISO 6579, ISO 6887, according to GB 4789.30-2016, according to GB 4789.40-2016, according to ISO 21528-1:2017, according to ISO 22964:2017
agency
EP, according to ISO 6887
application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
application(s)
food and beverages
industrial qc
microbiology
pathogen testing
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
microbiology
pathogen testing
sample preparation
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
microbiology
suitability
Cronobacter spp., enterobacteriaceae, Salmonella spp.
suitability
Cronobacter spp., Salmonella spp., enterobacteriaceae
suitability
Citrobacter ssp., Cronobacter ssp., Escherichia coli, Klebsiella ssp., Proteus ssp., Providencia ssp., Pseudomonas ssp., Salmonella spp., Shigella ssp., Staphylococcus ssp., Streptococcus ssp., Yersinia ssp., bacteria, coliforms, enterobacteriaceae
suitability
Salmonella spp.
form
granular
form
granular
form
liquid
form
liquid (ready-to-use)
manufacturer/tradename
ReadyBag®
manufacturer/tradename
ReadyBag®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
ReadyTube®
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
The new EN ISO 22964:2017 standard specifies a horizontal method for the detection of Cronobacter spp. in food, animal feed and environmental samples.
Artikel
Interview: Accurate microbiology QC methods for infant formula testing
Global Trade Item Number
SKUGTIN
100908000104027269250706