Über diesen Artikel
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
vapor density
2.62 (vs air)
vapor pressure
6.17 mmHg ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
548 °F
expl. lim.
24.5 %
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.0005 meq/g Alkalinity, ≤0.001 meq/g Acidity, ≤0.002% Peroxide (as H2O2), ≤0.003% Aldehydes (as C<SUB>2</SUB>H<SUB>4</SUB>O), ≤0.1% Water
evapn. residue
≤0.003%
color
clearAPHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.402 (lit.)
pH
7 (20 °C)
kinematic viscosity
1.6 cSt(20 °C)
bp
124-125 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
transition temp
flash point 37 °C
density
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤0.00005%, B: ≤0.000002%, Ba: ≤0.00001%, Ca: ≤0.00005%, Cd: ≤0.000005%, Co: ≤0.000002%, Cr: ≤0.000002%, Cu: ≤0.000002%, Fe: ≤0.00005%, Mg: ≤0.00001%, Mn: ≤0.000002%, Ni: ≤0.000002%, Pb: ≤0.00001%, Sn: ≤0.00001%, Zn: ≤0.00001%
SMILES string
COCCO
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- A Star-Structured Polymer Electrolyte for Low-Temperature Solid-State Lithium Batteries: Ethylenglycolmonomethylether wird verwendet, um die Leistung von Lithium-Festkörperbatterien zu verbessern, was seinen Nutzen bei der Verbesserung der Batterietechnologie unter Niedertemperaturbedingungen demonstriert (Zhang et al., 2024).
- Deliver on a Promise: Hydrogen-Bonded Polymer Nanomedicine with a Precise Ratio of Chemodrug and Photosensitizer for Intelligent Cancer Therapy: Die Eigenschaften von Ethylenglycolmonomethylether werden bei der Formulierung fortschrittlicher Nanomedizin-Plattformen für die gezielte Krebstherapie genutzt, was sein Potenzial für anspruchsvolle medizinische Anwendungen verdeutlicht (Wu et al., 2024).
Features and Benefits
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylenglycolmonomethylether
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 1
target_organs
Immune system, thymus
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
104.0 °F - closed cup
flash_point_c
40 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
109-86-4
109-86-4