Fortfahren mit
1.00842
Esculin
suitable for microbiology
Synonym(e):
Esculin, 6,7-Dihydroxycumarin-6ß-D-glucopyranosid, Esculin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 205,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H16O9 · 1.5H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
367.31
UNSPSC Code:
41106212
EC Index Number:
208-517-5
NACRES:
NA.74
MDL number:
€ 205,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
mp
212 °C (decomposition)
bulk density
200 kg/m3
application(s)
microbiology
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2cc3c([o][c](cc3)=O)cc2O.O
InChI
1S/C15H16O9.H2O/c16-5-10-12(19)13(20)14(21)15(24-10)23-9-3-6-1-2-11(18)22-8(6)4-7(9)17;/h1-4,10,12-17,19-21H,5H2;1H2/t10-,12-,13+,14-,15-;/m1./s1
InChI key
CQYPGSKIFJFVDQ-QWFKVUSTSA-N
Analysis Note
Reinheit (HPLC): ≥ 98,0 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Spez. Drehung (α 20/D; 2 %; Dioxan/Wasser (1:1); berechnet auf wasserfreie Substanz): -87 bis -84°
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,004 %
Fraxin (HPLC): ≤ 0,5 %
Sulfatasche: ≤ 0,1 %
Wasser: 6,5 –8,0 %
Eignung für Mikrobiologie: entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
02350E8250Y0001612
Esculin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001612
Esculin
form
solid
form
powder
form
-
form
-
application(s)
microbiology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
mp
212 °C (decomposition)
mp
-
mp
-
mp
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98%
assay
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c