Fortfahren mit
1.00784
Rechteckige Zellen aus Quarz, 10 mm
Spectroquant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
2 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 443,00
Über diesen Artikel
NACRES:
SE.11
UNSPSC Code:
41115311
€ 443,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
quartz vial
product line
Spectroquant®
technique(s)
photometry: suitable
detection method
photometric
storage temp.
2-30°C
General description
Küvetten aus Quarzglas eignen sich besonders gut für Messungen mit einer Wellenlänge im UV-Bereich. Anders als andere Küvetten absorbieren diese Küvetten ni´cht in diesem Bereich und ermöglichen daher den Erhalt von sicheren Messergebnissen. Sie können in Kombination mit Photometern mit einem Küvettenhalter für 10 mm große rechteckige Küvetten verwendet werden, z. B. mit der Spectroquant Prove-Serie.
Spectroquant®
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.14946Z2766691.14947
material
quartz vial
material
optical glass vial
material
PTFE stopper, quartz
material
optical glass vial
product line
Spectroquant®
product line
-
product line
-
product line
-
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
-
technique(s)
photometry: suitable
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
detection method
photometric
detection method
photometric
detection method
-
detection method
photometric
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
-
microbialanalysis
microbialanalysis
Lagerklasse
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Discover the K270 method for analyzing olive oil quality as per EEC Regulation 2568/91. Access detailed protocols and ensure compliance with standards.
Assessment of HPLC-grade solvents, methanol, and acetonitrile following Ch.P. 2025 requirements using Spectroquant® Prove 600 plus spectrophotometer.
Learn about the UV-spectrometric determination of the K268 nm value of olive oil, assessing the UV absorbance at 268 nm, to ensure quality and compliance with regulatory standards.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
100784000104027269076580