Fortfahren mit
1.00773
Tanninsäure
powder
Synonym(e):
Tanninsäure, Gerbsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 179,00
20 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.340,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352401
EC Index Number:
215-753-2
MDL number:
€ 179,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenProduktmuster anfordern
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
form
powder, solid
solubility
250 g/L
cation traces
As: ≤0.0003%, heavy metals (as Pb): ≤0.004%
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1C(C(C(C(C1COC(=O)c%10cc(c(c(c%10)O)O)OC(=O)c%11cc(c(c(c%11)O)O)O)OC(=O)c8cc(c(c(c8)O)O)OC(=O)c9cc(c(c(c9)O)O)O)OC(=O)c6cc(c(c(c6)O)O)OC(=O)c7cc(c(c(c7)O)O)O)OC(=O)c4cc(c(c(c4)O)O)OC(=O)c5cc(c(c(c5)O)O)O)OC(=O)c2cc(c(c(c2)O)O)OC(=O)c3cc(c(c(c3)O)O)O
InChI
1S/C76H52O46/c77-32-1-22(2-33(78)53(32)92)67(103)113-47-16-27(11-42(87)58(47)97)66(102)112-21-52-63(119-72(108)28-12-43(88)59(98)48(17-28)114-68(104)23-3-34(79)54(93)35(80)4-23)64(120-73(109)29-13-44(89)60(99)49(18-29)115-69(105)24-5-36(81)55(94)37(82)6-24)65(121-74(110)30-14-45(90)61(100)50(19-30)116-70(106)25-7-38(83)56(95)39(84)8-25)76(118-52)122-75(111)31-15-46(91)62(101)51(20-31)117-71(107)26-9-40(85)57(96)41(86)10-26/h1-20,52,63-65,76-101H,21H2
InChI key
LRBQNJMCXXYXIU-UHFFFAOYSA-N
General description
Wir bieten eine Reihe von hochwertigen wichtigen Rohstoffen plus die Dokumentation und Expertise, die unseren Kunden hilft, die strengen regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten hält strengen Qualitätskontrollverfahren stand.
Application
Tanninsäure wird als Reagens, Farbstabilisator und Klärmittel in pharmazeutischen Prozessen eingesetzt.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1643328PHR3781W304204
Tannic acid United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1643328
Tannic acid
form
powder, solid
form
powder with small lumps
form
-
form
-
application(s)
pharma/biopharma processes
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
flavors and fragrances
solubility
250 g/L
solubility
acetone: very soluble, alcohol: very soluble, benzene: practically insoluble, carbon disulfide: practically insoluble, carbon tetrachloride: practically insoluble, chloroform: practically insoluble, water: soluble
solubility
-
solubility
-
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
300, 400
cation traces
As: ≤0.0003%, heavy metals (as Pb): ≤0.004%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
390.2 °F
flash_point_c
199 °C
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
100773100004022536010168
100773902404022536938028