Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 115,00 | |
| 1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 375,00 |
Über diesen Artikel
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Segment
vapor pressure
0.1 hPa ( 20 °C)
potency
73 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1 (20 °C in H2O)
bp
220 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
-16.5 °C
transition temp
flash point 131.5 °C
density
1.325 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S+H2]CC(=O)[O-]
InChI
1S/C2H4O2S/c3-2(4)1-5/h5H,1H2,(H,3,4)
InChI key
CWERGRDVMFNCDR-UHFFFAOYSA-N
Application
- Low-Temperature Synthesis of Bi(2)S(3) Hierarchical Microstructures via Co-Precipitation and Digestive Process in Aqueous Medium: In dieser Studie wird die Verwendung von Thioglykolsäure bei der Synthese von Bismutsulfid-Mikrostrukturen hervorgehoben und ihre Rolle bei der Erleichterung von Reaktionen bei niedrigen Temperaturen aufgezeigt, was für die Entwicklung fortschrittlicher Materialien für verschiedene industrielle Anwendungen entscheidend ist (Carrasco-González et al., 2024).
- CdS Semiconductor Quantum Dots; Facile Synthesis, Application as Off Fluorescent Sensor for Detection of Lead (Pb(2+)) Ions and Catalyst for Degradation of Dyes from Water: In der Studie wird die Rolle der Thioglykolsäure bei der Synthese von Quantenpunkten für Umweltüberwachungs- und -reinigungssysteme untersucht, was ihre wichtige Anwendung in der Umweltsicherheit und Nanotechnologie widerspiegelt (Farahmandzadeh et al., 2023).
Analysis Note
Identität: entspricht
Gehalt (iodometrisch): ≥ 99 %
Löslichkeit (USP): entspricht
Sensitivität (USP): entspricht
Fe (Eisen): ≤ 0,00005 %
Organisch gebundenes Chlor: ≤ 0,01 %
Sulfatasche: ≤ 0,05 %
Die Gehaltsangabe bezieht sich auf das Testdatum. Insbesondere bei höheren Temperaturen muss mit einer substanzspezifischen allmählichen Verringerung des Gehalts gerechnet werden.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp -16.5 °C | mp -16.5 °C | mp −16 °C (lit.) | mp −16 °C (lit.) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| pH 1 (20 °C in H2O) | pH 1 (20 °C in H2O) | pH - | pH - |
| vapor pressure 0.1 hPa ( 20 °C) | vapor pressure 0.1 hPa ( 20 °C) | vapor pressure 0.4 mmHg ( 25 °C) | vapor pressure 0.4 mmHg ( 25 °C) |
| bp 220 °C/1013 hPa (decomposition) | bp 220 °C/1013 hPa (decomposition) | bp 96 °C/5 mmHg (lit.) | bp 96 °C/5 mmHg (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thioglykolsäure
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
266.0 °F - closed cup
flash_point_c
130 °C - closed cup
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1007000100 | 04022536009339 |
| 1007001000 | 04022536009346 |