Fortfahren mit
1.00662
Sorbinsäure
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, NF, FCC, E 200
Synonym(e):
Sorbinsäure, 2,4-Hexadiensäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.13
UNSPSC Code:
12352106
E Number:
E200
EC Index Number:
203-768-7
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
BP, ChP, NF, Ph. Eur.
reg. compliance
FCC
vapor pressure
0.00018 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
assay
99.0-101.0% substance (anhydrous) basis (acidimetric)
form
solid
autoignition temp.
>130 °C
technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable, API processing | salt formation: suitable
pH
3.3 (20 °C, 1.6 g/L in H2O)
bp
160-260 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
120-150 °C
solubility
1.6 g/L
density
1.2 g/cm3 at 20 °C
cation traces
As: ≤0.0003%, Cd: ≤0.001%, Cu: ≤0.001%, Hg: ≤0.0001%, Pb: ≤0.0002%, Zn: ≤0.001%, heavy metals (as Pb): ≤0.0010%
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OC(=O)\C=C\C=C\C
InChI
1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H,1H3,(H,7,8)/b3-2+,5-4+
InChI key
WSWCOQWTEOXDQX-MQQKCMAXSA-N
General description
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Durch unser anwendungstechnisches Wissen und unsere Kompetenz in regulatorischen Angelegenheiten können wir Sie bei jedem Entwicklungs-, Aufskalierungs- und Produktionsschritt unterstützen.
Im Rahmen unseres EMPROVE® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung gewährleistet werden kann. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Application
Sorbinsäure wird in der Regel als Konservierungsmittel in pharmazeutischen Formulierungen und Kosmetika eingesetzt. Sie wird auch als Additiv für die Konservierung von Lebensmitteln eingesetzt.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to the US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, the European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR), and others.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S0950000PHR13671615956
Sorbinsäure European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
S0950000
Sorbinsäure
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable, API processing | salt formation: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
agency
BP, NF, ChP, Ph. Eur.
agency
-
agency
traceable to USP 1615956
agency
-
form
solid
form
-
form
-
form
-
assay
99.0-101.0% substance (anhydrous) basis (acidimetric)
assay
-
assay
-
assay
-
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
-
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sorbinsäure
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
260.6 °F - closed cup
flash_point_c
127 °C - closed cup
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.