Fortfahren mit
1.00657
Kieselsäure
precipitated extra pure light
Synonym(e):
Kieselsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 177,00
10 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 656,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
O2Si · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.08 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352308
EC Index Number:
231-545-4
NACRES:
NB.21
Assay:
99-100.5% SiO2 basis (calculated on ignited substance, gravimetric)
Form:
solid
€ 177,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
99-100.5% SiO2 basis (calculated on ignited substance, gravimetric)
form
solid
potency
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
loss
≤8.5% loss on ignition, 2 h, 900 °C
pH
3.0-8.0 (3.3% in water)
mp
1710 °C
solubility
water: insoluble at 20 °C
density
2-6 g/cm3 at 20 °C
bulk density
60‑600 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.5%
cation traces
Fe: ≤0.03%, heavy metals (as Pb): ≤0.0025%
application(s)
sample preparation
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (gravimetrisch, SiO₂, ber. auf entzündeter Substanz): 99,0–100,5 %
Identität: entspricht
pH-Wert (3,3 %; Wasser): 3,0–8,0
Chlorid (Cl): ≤ 0,05 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,5 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0025 %
Fe (Eisen): ≤ 0,03 %
Glühverlust (2 h, 900 °C): ≤ 8,5 %
Korngröße (< 0.1 mm): about 99
Schüttdichte: ca. 6
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.00656777242904392
assay
99-100.5% SiO2 basis (calculated on ignited substance, gravimetric)
assay
≥99% SiO2 basis (calculated on ignited on substance, gravimetric)
assay
99% trace metals basis
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
pH
3.0-8.0 (3.3% in water)
pH
-
pH
-
pH
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
water: insoluble at 20 °C
solubility
water: insoluble at 20 °C
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kieselsäure
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
100657901004022536008752
100657100004022536008745
Questions
  1. Hello I am wondering if this is the same as hydrated silica? I'm hoping to use these in skin care items. Thanks
    1 answer
    1. This product is intended for research use only and it is not suitable for human or veterinary use. However, a common term for Silicic Acid is hydrated silica.