Fortfahren mit
1.00590
Glycin
crystalline, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Synonym(e):
Glycin, Gly, Aminoessigsäure, Glycokoll, Glykoll, Aminoessigsäure, Aminoethansäure, Glycokoll
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2CH2COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
75.07
EC Index Number:
200-272-2
UNSPSC Code:
12352121
Beilstein/REAXYS Number:
635782
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
agency
ChP, JP, BP, Ph. Eur., USP
vapor pressure
0.0000171 Pa ( 25 °C)
description
EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,JP,USP
product line
EMPROVE® EXPERT
assay
98.5-101.0% (calculated on dried substance, perchloric acid titration)
form
crystalline, solid
technique(s)
inhibition assay: suitable
pH
5.9-6.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60, 2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
solubility
soluble 250 g/L
density
1.161 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI key
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
General description
Chemikalien spielen bei der Stabilisierung von biologischen Arzneimitteln während des Herstellungs- und Formulierungsprozesses eine wichtige Rolle – z. B. durch Verhindern von Aggregation. Wir bieten eine Bandbreite an qualitativ hochwertigen Stabilisatoren, Puffern und Salzen für eine erfolgreiche Aufreinigung und Formulierung Ihrer Biomoleküle. Speziell für Hochrisikoanwendungen entwickelt weisen sie einen geringen Anteil an biologischer Belastung und Endotoxinen auf.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette sowie eine Risikominderung gewährleistet werden können. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien produziert.
Application
Glycin ist eine Aminosäure, die in der Biopharmaindustrie häufig als Stabilisator, Tonizitätsmodifizierer, Puffer und Fällungsmittel Verwendung findet. Weiterhin dient es als Weichmacher, Emulgator und Lösungsvermittler in festen und halbfesten Formulierungen.
Aufgrund der niedrigen Mikroben- und Endotoxingrenzwerte ist kristallines Glycin Emprove® Expert besonders für Hochrisikoanwendungen geeignet.
Biochem/physiol Actions
Hemmender Neurotransmitter im Rückenmark; allosterischer Regulator von NMDA-Rezeptoren.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
1.00590 hat keine REACH-Registrierung, weil die Anwendung in Arzneimitteln für die Human- oder Veterinärmedizin bzw. in Nahrungs- und Futtermitteln die einzige unterstützte Anwendung gemäß Artikel 2 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 ist.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
76524PHR1111G0450000
Glycine crystalline, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.00590
Glycine
Glycine certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
76524
Glycine
Glycine Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1111
Glycine
Glycine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
G0450000
Glycine
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
agency
BP, JP, USP, ChP, Ph. Eur.
agency
-
agency
traceable to Ph. Eur. G0450000, traceable to USP 1295800
agency
-
technique(s)
inhibition assay: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
form
crystalline, solid
form
-
form
-
form
-
assay
98.5-101.0% (calculated on dried substance, perchloric acid titration)
assay
-
assay
-
assay
-
density
1.161 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glycin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
This article outlines critical factors in long-term stability of proteins, and how different stabilizers protect again mechanical and thermal stress.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
100590500004027269222758
100590902304054839520020
100590902704027269277895
100590905004027269222772
100590902604027269237578
100590100004027269222741
100590000104027269300494
100590901204027269260668
100590902504027269222765