Fortfahren mit
1.00565
ortho-Phosphoric acid
greener alternative
99%, cryst. for analysis EMSURE®
Synonym(e):
Phosphorsäure, Orthophosphorsäure, o-Phosphorsäure, Orthophosphorsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 102,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H3PO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.00
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
231-633-2
NACRES:
NA.21
Beilstein/REAXYS Number:
1921286
MDL number:
Assay:
≥99% (acidimetric)
Concentration:
85% phosphoric acid
Form:
solid
€ 102,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: HDPE bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
ortho-Phosphorsäure 99 %, cryst. for analysis EMSURE®
vapor density
3.4 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
2.2 mmHg ( 20 °C), 5 mmHg ( 25 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99% (acidimetric)
form
solid
potency
2740 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentration
85% phosphoric acid
impurities
≤20 ppm Substances reducing potassium permanganate (as O), ≤20 ppm Volatile acids (as CH3COOH)
pH
<0.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
solubility
750-850 g/L
density
1.685 g/mL at 25 °C (lit.), 1.84 g/cm3 at 38 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤2 ppm, fluoride (F-): ≤0.5 ppm, nitrate (NO3-): ≤2 ppm, phosphite, hypophosphite (as H3PO3): ≤500 ppm
cation traces
As: ≤1 ppm, Ca: ≤20 ppm, Cd: ≤1 ppm, Co: ≤1 ppm, Cu: ≤1 ppm, Fe: ≤10 ppm, K: ≤5 ppm, Mg: ≤1 ppm, Mn: ≤1 ppm, Na: ≤50 ppm, Ni: ≤1 ppm, Pb: ≤1 ppm, Sb: ≤1 ppm, Zn: ≤1 ppm
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI key
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belong to one of the four categories of greener alternatives. Phosphoric acid-doped polybenzimidazole (PBI) membranes offer a cleaner path to energy by enabling high-temperature fuel cells that efficiently convert hydrogen into electricity with low emissions. Their durability and proton conductivity make them ideal for sustainable power systems. Click here for more information.
Analysis Note
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 99 %
Identität: entspricht
Chlorid (Cl): ≤ 2 ppm
Nitrat (NO₃): ≤ 2 ppm
Phosphit und Hypophosphit (als H₃PO₃): ≤ 500 ppm
Fluorid (F): ≤ 0,5 ppm
As (Arsen): ≤ 1 ppm
Ca (Calcium): ≤ 20 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 1 ppm
(Cobalt): ≤ 1 ppm
Cu (Kupfer): ≤ 1 ppm
Fe (Eisen): ≤ 10 ppm
K (Kalium): ≤ 5 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 1 ppm
Mn (Mangan): ≤ 1 ppm
Na (Natrium): ≤ 50 ppm
Ni (Nickel): ≤ 1 ppm
Pb (Blei): ≤ 1 ppm
Sb (Antimon): ≤ 1 ppm
Zn (Zink): ≤ 1 ppm
Flüchtige Säuren (als CH₃COOH): ≤ 20 ppm
Kaliumpermanganat reduzierende Substanzen (als O): ≤ 20 ppm
Other Notes
Konzentrierte Phosphorsäure, ca. 85 % H3PO4 (wässrig).
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.005734.80951438081
concentration
85% phosphoric acid
concentration
85% phosphoric acid
concentration
-
concentration
≥85 wt. % in H2O
assay
≥99% (acidimetric)
assay
-
assay
-
assay
≥85% (with NaOH, titration)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
500
Quality Level
200
form
solid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pH
<0.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
<0.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
pH
<1 (100%)
solubility
750-850 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ortho-Phosphorsäure 99 %
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
100565050004022536007946