Fortfahren mit
1.00563
ortho-Phosphorsäure
85%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JPE, NF
Synonym(e):
Phosphorsäure, Orthophosphorsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H3PO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.00
E Number:
E338
UNSPSC Code:
12352301
Beilstein/REAXYS Number:
1921286
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
BP, ChP, JPE, NF, Ph. Eur.
vapor density
3.4 (vs air)
vapor pressure
2.2 mmHg ( 20 °C), 5 mmHg ( 25 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
concentration
85%
technique(s)
API processing | salt formation: suitable
pH
<0.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
kinematic viscosity
30.5 cSt(20 °C)
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
density
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI key
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
General description
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Wir unterstützen Sie mit anwendungs- und regulierungsbezogenem Fachwissen in jedem Schritt der Entwicklung, Maßstabsvergrößerung und Produktion.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Materialien mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Application
Phosphorsäure kann als Säuerungsmittel in verschiedenen Formulierungen und pharmazeutischen Prozessen verwendet werden.
Analysis Note
The following cations are harmonized with the ICH Q3D limits:
  • Cadmium (Cd): from <= 0.0001% to <= 0.000020%
  • Mercury (Hg): from <= 0.0001% to <= 0.000030%
  • Lead (Pb): from <= 0.0001% to <= 0.000050%
  • Copper (Cu) gets 1 NKS more: from <= 0.002% to <= 0.0020%
The batch values are set to 30% of the Option 1 limit in each case. The MiBio parameters TAMC and TYMC are set to statistical testing and analyzed only once a year (periodic testing).
Other Notes
Konzentrierte Phosphorsäure, ca. 85 % H3PO4 (wässrig).
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR32224.80951452289
concentration
85%
concentration
-
concentration
-
concentration
≥85 wt. % in H2O
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical
application(s)
battery manufacturing
technique(s)
API processing | salt formation: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
agency
BP, JPE, Ph. Eur., ChP, NF
agency
traceable to USP 1535802
agency
NF, Ph. Eur.
agency
-
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
density
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.053 g/cm3 at 20 °C
density
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ortho-Phosphorsäure
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Instead of addressing API solubility during formulation, tackle it early during development. Read about the various methods for API processing.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
100563500004022536881300
100563250004022536007847
100563902504022536007861
100563995004022536692616
100563100004022536007823
100563918004022536779621
100563934204027269048785
100563902404065266024616