Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 413,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® plus
Agency:
according to GB 4789.15-2016
Ph:
7.0-7.4 (25 °C, 33.2 g/L in H2O)
Form:
granular
Suitability:
molds, yeasts
Application(s):
food and beverages
microbiology
microbiology
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenagency
according to GB 4789.15-2016
Quality Level
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® plus
storage condition
dry media (Tightly closed)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
pink
pH
7.0-7.4 (25 °C, 33.2 g/L in H2O)
solubility
33.2 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
molds, yeasts
General description
GranuCult® Plus Bengalrot-Chloramphenicol-Agar ist ein Selektivagar zur Auszählung von Hefen und Schimmelpilzen in Lebensmitteln. Der neutrale pH-Wert in Kombination mit Chloramphenicol unterdrückt das Wachstum der meisten Bakterien. Bengalrot, das von den Pilzen intrazellulär aufgenommen wird, schränkt die Größe und die Ausbreitung der Schimmelpilze ein und verhindert das Überwuchern langsam wachsender Arten durch üppig wachsende Arten.
Application
GranuCult® Plus Bengalrot-Chloramphenicol-Agar ist für die Auszählung von Hefen und Schimmelpilzen in Lebensmitteln (insbesondere in eiweißhaltigen Lebensmitteln) geeignet.
Features and Benefits
- GranuCult® bietet hochwertige granulierte Nährmedien.
- Sie sind sicher und nachhaltig aufgrund der verringerten Risiken des Einatmens von Feinstaub und toxischen Substanzen und gewährleisten ein sichereres Arbeitsumfeld.
- Ausgezeichnete Benetzbarkeit, Löslichkeit und Fließeigenschaften
- Praktisch, Komponententrennung und Verklumpung sind minimal, sogar unter feuchten oder warmen Bedingungen.
- Gute Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
- Verlängerte Haltbarkeit von bis zu fünf Jahren
- Hohe Anzahl von Versuchsstämmen, die alle regulatorischen Anforderungen erfüllen
- Durch die Granulierungstechnik können viele Zusätze hinzugefügt werden, ohne dass sie separat dazugegeben werden müssen.
Analysis Note
Aussehen (Klarheit): trüb
Aussehen (Farbe): pink bis rot
pH-Wert (25 °C): 7,0–7,4
Inokulum auf Referenzmedium (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058)): 10–100
Inokulum auf Referenzmedium (Rhodotorula mucilaginosa DSM 70403): 10–100
Koloniezahl (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058)):
Koloniezahl (Rhodotorula mucilaginosa DSM 70403):
Wiederfindung auf Testmedium (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058)): ≥ 50 %
Wiederfindung auf Testmedium (Rhodotorula mucilaginosa DSM 70403): ≥ 50 %
Wachstum (Mucor racemosus ATCC 42647): mäßig/gut
Wachstum (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): keines
Wachstum (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): keines
Inkubation: 5 Tage; 22 °C; aerob.
Aussehen (Farbe): pink bis rot
pH-Wert (25 °C): 7,0–7,4
Inokulum auf Referenzmedium (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058)): 10–100
Inokulum auf Referenzmedium (Rhodotorula mucilaginosa DSM 70403): 10–100
Koloniezahl (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058)):
Koloniezahl (Rhodotorula mucilaginosa DSM 70403):
Wiederfindung auf Testmedium (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058)): ≥ 50 %
Wiederfindung auf Testmedium (Rhodotorula mucilaginosa DSM 70403): ≥ 50 %
Wachstum (Mucor racemosus ATCC 42647): mäßig/gut
Wachstum (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): keines
Wachstum (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): keines
Inkubation: 5 Tage; 22 °C; aerob.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Wir haben je nach Bedarf zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete Granulat GranuCult® und das kostengünstige Pulver NutriSelect®. Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben – von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1004670500 | 04022536698410 |