Fortfahren mit
1.00424
Hibar® RT HPLC Columns for customized packing
L × I.D. 250 mm × 4.6 mm, please select HPLC sorbent for Column filling
Synonym(e):
TM=[„Hibar“] RT-Säule für kundenspezifische Packung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Hibar® 250-4,6, suitable for HPLC
parameter
400 bar pressure
Quality Level
technique(s)
HPLC: suitable
column L × I.D.
25 cm × 4 mm
separation technique
supercritical fluid (SFC)
storage temp.
no temp limit
General description
HPLC-Säule für Kundenfüllung, bitte Packungsmaterial angeben
Legal Information
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.501821.505471.51912
separation technique
supercritical fluid (SFC)
separation technique
supercritical fluid (SFC)
separation technique
reversed phase, supercritical fluid (SFC)
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), normal phase, supercritical fluid (SFC)
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
technique(s)
HPLC: suitable (Semi Prep HPLC), LC/MS: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High)
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
parameter
400 bar pressure
parameter
400 bar pressure
parameter
400 bar pressure, 60 °C max. temp.
parameter
400 bar pressure, 65 °C max. temp.
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
column L × I.D.
25 cm × 4 mm
column L × I.D.
25 cm × 4 mm
column L × I.D.
25 cm × 4.6 mm
column L × I.D.
25 cm × 10 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hibar® 250-4,6
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
100424707504027269358761
100424707704027269358778
100424000104022536714219
100424710904027269358846
100424707104027269358754
100424705404027269358730
100424707804027269358785
100424708404027269358815
100424712704027269358877
100424705904027269358747