Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Level
agency
JPE, NF, Ph. Eur.
reg. compliance
FCC
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
autoignition temp.
349 °C
potency
>3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable, API processing | salt formation: suitable
pH
2.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
128-132 °C
transition temp
flash point 203 °C
solubility
558 g/L
density
1.60 g/cm3 at 20 °C
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[O-]C(=O)C(O)CC(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI key
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
General description
Im Rahmen unseres EMPROVE® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung gewährleistet werden kann. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien produziert.
Application
DL-Maleinsäure Emprove® Essential wird hauptsächlich in stark regulierten pharmazeutischen Anwendungen eingesetzt.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) cleaning products |
| agency JPE, Ph. Eur., NF | agency - | agency - | agency traceable to Ph. Eur. Y0000143, traceable to USP 1374601 |
| technique(s) API processing | cocrystal formation: suitable, API processing | salt formation: suitable | technique(s) - | technique(s) IR spectroscopy: suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| form solid | form - | form solid | form - |
| density 1.60 g/cm3 at 20 °C | density - | density - | density - |
| product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line - | product line - | product line - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-Apfelsäure
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
397.4 °F
flash_point_c
203 °C
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Artikel
Instead of addressing API solubility during formulation, tackle it early during development. Read about the various methods for API processing.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1003839025 | 04022536006062 |