Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 350,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
I2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
333.81
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
234-740-2
NACRES:
NA.21
MDL number:
€ 350,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: Glass bottle
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
product line
EMSURE®
pH
1.1 (25 °C, 100 g/L in H2O)
density
4.98 g/cm3 at 20 °C
bulk density
2000 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[I](=O)(=O)O[I](=O)=O
InChI
1S/I2O5/c3-1(4)7-2(5)6
InChI key
BIZCJSDBWZTASZ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Gehalt (iodometrisch, I₂O₅): ≥ 96 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,001 %
Trocknungsverlust (200 °C): ≤ 2 %
Glührückstand (als Sulfat): ≤ 0,02 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,001 %
Trocknungsverlust (200 °C): ≤ 2 %
Glührückstand (als Sulfat): ≤ 0,02 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1003580100 | 04022536005706 |