Fortfahren mit
1.00354
Indol-3-Buttersäure
LAB
Synonym(e):
Indol-3-Buttersäure, IBA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H13NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.24
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
205-101-5
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98.0% (acidimetric)
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (acidimetric)
form
solid
mp
121-126 °C
solubility
0.25 g/L
bulk density
360 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[nH]1c2c(c(c1)CCCC(=O)O)cccc2
InChI
1S/C12H13NO2/c14-12(15)7-3-4-9-8-13-11-6-2-1-5-10(9)11/h1-2,5-6,8,13H,3-4,7H2,(H,14,15)
InChI key
JTEDVYBZBROSJT-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Octanal Enhances Disease Resistance in Postharvest Citrus Fruit by the Biosynthesis and Metabolism of Aromatic Amino Acids: In dieser Arbeit wird die indirekte Rolle von IBA bei der Verbesserung der Krankheitsresistenz von Zitrusfrüchten nach der Ernte mittels Förderung der Biosynthese aromatischer Aminosäuren erörtert. (Duan et al., 2024).
  • Callus Induction Followed by Regeneration and Hairy Root Induction in Common Buckwheat: Diese Forschung demonstriert die Verwendung von IBA zur Kallusbildung und anschließenden Regeneration sowie zur Haarwurzelinduktion bei gemeinem Buchweizen und stellt ein wertvolles Protokoll für genetische Studien und die Verbesserung von Nutzpflanzen dar. (Omelchenko et al., 2024).
Analysis Note
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 98,0 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Schmelzpunkt: 122–125 °C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.003538.0045757310
assay
≥98.0% (acidimetric)
assay
-
assay
≥99% (GC)
assay
≥98.0% (T)
form
solid
form
solid
form
liquid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
solubility
0.25 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
mp
121-126 °C
mp
167-170 °C
mp
-8--5 °C
mp
122-125 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Indol-3-Buttersäure
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
100354010004022536005645
100354050004022536005652
100354002504022536005638
100354000504022536005621