Fortfahren mit
1.00272
2-Propanol
standard for the analysis of tobacco
Synonym(e):
sec-Propylalkohol, IPA, Isopropanol, Isopropylalkohol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 223,00
50 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.470,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2CHOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.10
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
12352104
Beilstein/REAXYS Number:
635639
MDL number:
€ 223,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
2.1 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
33 mmHg ( 20 °C), 44 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99.0% (n-heptadecane, GC), ≥99.2% ethanol basis (m/m), ≥99.8% (2-propanol)
form
liquid
autoignition temp.
750 °F
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
refractive index
n20/D 1.377 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
transition temp
flash point 12 °C
density
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-25°C
SMILES string
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (2-Propanol) (GC): ≥ 99,8 %
Assay (Ethanol) (m/m): ≥ 99,2 %
Assay (n-Heptadecan) (GC): ≥ 99,0 %
Ethanol (GC/ +/-1 %): 2
n-Heptadecan (GC/ +/-1 %): 0,3
Wasser: ≤ 0,1 %
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR10721570428109634
2-Propanol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1570428
2-Propanol
transition temp
flash point 12 °C
transition temp
-
transition temp
-
transition temp
flash point 12 °C
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
assay
≥99.0% (n-heptadecane, GC), ≥99.8% (2-propanol), ≥99.2% ethanol basis (m/m)
assay
-
assay
-
assay
≥99.8% (GC)
vapor pressure
33 mmHg ( 20 °C), 44 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
33 mmHg ( 20 °C), 44 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
33 mmHg ( 20 °C), 44 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
33 mmHg ( 20 °C), 43 hPa ( 20 °C), 44 mmHg ( 25 °C)
autoignition temp.
750 °F
autoignition temp.
750 °F
autoignition temp.
750 °F
autoignition temp.
750 °F
density
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Propanol
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
53.6 °F
flash_point_c
12 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
100272250004022536684314
100272905004022536684321