Fortfahren mit
1.00263
Ameisensäure
98-100%, EMPROVE® ESSENTIAL
Synonym(e):
Ameisensäure, Methansäure, Formylsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 54,10
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 94,90
25 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 459,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HCOOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
46.03
EC Index Number:
200-579-1
UNSPSC Code:
12352106
Beilstein/REAXYS Number:
1209246
MDL number:
€ 54,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenProduktmuster anfordern
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
1.6 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
44.8 mmHg ( 20 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
assay
≥98% (alkalimetric)
form
liquid
autoignition temp.
1004 °F
expl. lim.
12-38 % (v/v), 57 %
concentration
98-100%
technique(s)
API processing | polymorph screening: suitable, API processing | salt formation: suitable
refractive index
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
100-101 °C (lit.), 101 °C/1013 hPa
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
transition temp
flash point 49.5 °C
density
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.004%, sulfite (SO32-): ≤0.002%
cation traces
As: ≤0.0003%, Cu: ≤0.002%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.002%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChI key
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
General description
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Wir unterstützen Sie mit anwendungs- und regulierungsbezogenem Fachwissen in jedem Schritt der Entwicklung, Maßstabsvergrößerung und Produktion.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe Materialien mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Application
Ameisensäure kann als Säuerungsmittel und Pufferkomponente in vielen verschiedenen pharmazeutischen Formulierungen und Prozessen verwendet werden.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Y00019701283200PHR3559
Formic acid European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001970
Formic acid
Formic acid United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1283200
Formic acid
concentration
98-100%
concentration
-
concentration
-
concentration
-
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
technique(s)
API processing | polymorph screening: suitable, API processing | salt formation: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
assay
≥98% (alkalimetric)
assay
-
assay
-
assay
-
density
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ameisensäure
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
116.6 °F
flash_point_c
47 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
64-18-6
CAS No.
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
100263250004022536003627
100263100004022536003603
100263902504022536003641