Fortfahren mit
1.00193
Caprylsäure (Octansäure)
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, NF
Synonym(e):
Caprylsäure (Octansäure)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 323,00
25 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.970,00
200 L
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)6COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.21
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
204-677-5
MDL number:
€ 323,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenProduktmuster anfordern
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
agency
ChP, NF, Ph. Eur.
vapor pressure
0.05 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
autoignition temp.
>300 °C
expl. lim.
1 % (v/v)
pH
4 (20 °C, 0.2 g/L in H2O)
bp
237 °C/1013 hPa
mp
16 °C
transition temp
flash point 130 °C
solubility
0.68 g/L
density
0.91 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[O-]C(=O)CCCCCCC.[H+]
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)
InChI key
WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
General description
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Wir unterstützen Sie mit anwendungs- und regulierungsbezogenem Fachwissen in jedem Schritt der Entwicklung, Maßstabsvergrößerung und Produktion.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Materialien mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Application
Caprylsäure ist auch als Octansäure bekannt und wird verbreitet in der biopharmazeutischen Industrie als Fällungsmittel eingesetzt, insbesondere bei der Aufreinigung von aus Plasma gewonnenen Therapeutika.
Aufgrund ihrer niedrigen Mikroben- und Endotoxingrenzwerte ist Caprylsäure (Octansäure) Emprove® Expert besonders für hochriskante Anwendungen geeignet.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1202C04260001091040
Caprylic acid European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
C0426000
Caprylic acid
form
liquid
form
-
form
-
form
-
application(s)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
-
product line
-
product line
-
agency
ChP, Ph. Eur., NF
agency
traceable to Ph. Eur. C0426000, traceable to USP 1091040
agency
-
agency
-
autoignition temp.
>300 °C
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
transition temp
flash point 130 °C
transition temp
-
transition temp
-
transition temp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Caprylsäure (Octansäure)
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
100193901004027269224646
100193920004065265393591
100193250004022536002828
100193902304022536002835
100193902504061842475056