Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H23NO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
361.46
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 100 mg/mL, clear, pale yellow
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NC/1=O)SC1=C/C2=CC=C(OCCC3CCCCC3)C(OC)=C2
InChI
1S/C19H23NO4S/c1-23-16-11-14(12-17-18(21)20-19(22)25-17)7-8-15(16)24-10-9-13-5-3-2-4-6-13/h7-8,11-13H,2-6,9-10H2,1H3,(H,20,21,22)/b17-12-
InChI key
REFPRDWFDSQKAG-ATVHPVEESA-N
General description
Eine zellpermeables Thiazolidindion-Derivat, das als Hemmer von 15-Hydroxyprostaglandindehydrogenase (15-PGDH) wirkt (IC50 = 25 nmol/l). Es steigert die Konzentration von PGE2 in durch IL-1β stimulierten A549-Zellen dosisabhängig im Bereich von 0–20 µmol/l und löst einen Anstieg des cochleären Blutflusses (CBF) um 15 % und 55 % aus, wenn es intravenös zu 10 µg bzw. 20 µg an 250-g-Meerschweinchen verabreicht wird.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Wu, Y., et al. 2011. J. Med. Chem.54, 5260.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 100073-10MG | 04055977226195 |