Fortfahren mit
1.00056
Essigsäure
(glacial) 100%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, E 260, USP
Synonym(e):
Essigsäure, Eisessig, Methancarbonsäure, Methylameisensäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.05
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
200-580-7
E Number:
E260
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
506007
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
vapor density
2.07 (vs air)
vapor pressure
15.4 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
assay
≥99.8-100.5% (alkalimetric)
form
liquid
autoignition temp.
485 °C, 800 °F
expl. lim.
16 %, 92 °F, 4 %, 59 °F
concentration
100%
technique(s)
API processing | polymorph screening: suitable
refractive index
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
kinematic viscosity
1.17 cSt(20 °C)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
transition temp
flash point 39 °C
solubility
soluble 602.9 g/L
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0002%, sulfate (SO42-): ≤0.0005%
cation traces
Al: ≤0.00005%, As: ≤0.00010%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, Hg: ≤0.00010%, Pb: ≤0.00005%, Zn: ≤0.0005%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
General description
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Durch unser anwendungstechnisches Wissen und unsere Kompetenz in regulatorischen Angelegenheiten können wir Sie bei jedem Entwicklungs-, Aufskalierungs- und Produktionsschritt unterstützen.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Application
Essigsäure kann als Säuerungsmittel und Pufferkomponente in einer Reihe von pharmazeutischen Formulierungen und Herstellungsprozessen verwendet werden, einschließlich zum Beispiel Plasmafraktionierung.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.000581.370001.37047
concentration
100%
concentration
96%
concentration
-
concentration
-
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
cleaning in place
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
technique(s)
API processing | polymorph screening: suitable
technique(s)
-
technique(s)
API processing | salt formation: suitable
technique(s)
-
agency
BP, JP, USP, ChP, Ph. Eur.
agency
-
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
agency
Ph. Helv.
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
assay
≥99.8-100.5% (alkalimetric)
assay
-
assay
100%
assay
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Essigsäure
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
102.2 °F - closed cup
flash_point_c
39 °C - closed cup
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Instead of addressing API solubility during formulation, tackle it early during development. Read about the various methods for API processing.
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
100056902504022536001333
100056250004022536001319
100056250804065267046594
100056995004054839391965
100056500004027269292775
100056902404054839520778
100056000104054839027291
100056919004022536001371
100056996004022536631271