Fortfahren mit
09-818
Anti-CARM1-Antikörper
from rabbit
Synonym(e):
Protein arginine N-methyltransferase 4, coactivator-associated arginine methyltransferase 1, coactivator-associated arginine methyltransferase-1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 580,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
18
€ 580,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, human
species reactivity (predicted by homology)
mouse
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CARM1(10498)
mouse ... Carm1(59035)
General description
CARM1 (coactivator-associated arginine methyltransferase 1) ist eine Arginin-N-Methyltransferase, die den Transfer einer Methylgruppe von S-Adenosyl-L-Methionin an Arginin-Reste in Proteinen katalysiert. Zu den Zielen von CARM1 zählt die Methylierung von H3 an Arg17 und p300 an Arg2142. CARM1 wird bei der Genaktivierung zusammen mit Histon-Acetyltransferasen der p300- und p160-Familien an Promotoren rekrutiert. Bei der entzündlichen Stimulation von Monozyten wirkt CARM1 zusammen mit p300 als Co-Aktivator von NF-κB. Sie ist für das Bewegen von Zellen zur inneren Zellmasse in heranreifenden Blastozyten verantwortlich. CARM1 spielt auch eine wichtige Rolle in Androgenrezeptoren und könnte eine Rolle beim Fortschreiten von Prostatakrebs spielen.
~ 60 kDa
Immunogen
Epitop: A.S. 595–608
KLH-konjugiertes synthetisches Peptid, das die Sequenz (CSPMSIPTNTMHYGS) enthält, die den A.S. 595–608 von humaner CARM1 entspricht.
Application
Der Anti-CARM1-Antikörper ist ein polyklonaler Kaninchen-Antikörper für den Nachweis von CARM1, auch als Protein-Arginin-Methyltransferase 4, coactivator-associated arginine methyltransferase 1 bekannt, und wurde in WB validiert.
Western-Blot-Analyse:
Eine 1-μg/ml-Verdünnung dieser Charge wies CARM1 in HeLa-Zellkernextrakten nach. (Abbildung A).
Biochem/physiol Actions
Erkennt CARM1, Molekülmasse ~60 kDa.
Physical form
Durch Peptid-Affinitätschromatografie aufgereinigt. Zu 1 mg/ml in 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 15 mmol/l NaCl, 0,05 % Natriumazid bereitgestellt.
Format: Aufgereinigt
Analysis Note
Kontrolle
Einschließlich positive Antigenkontrolle: Katalognr. 12-309, HeLa-Zellkernextrakt. Geben Sie das gleiche Volumen reduzierenden Laemmli-Probenpuffers zu 10 μl Lysat und kochen Sie das Gemisch 5 Minuten lang ein. Beladen Sie 20 μg reduziertes Lysat je Bahn für Minigele.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ABE12ABE430WH0010498M3
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
6G9, monoclonal
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
species reactivity
rat, human
species reactivity
human, horse
species reactivity
human
species reactivity
human
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
-
conjugate
unconjugated
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Maria-Elena Torres-Padilla et al.
Nature, 445(7124), 214-218 (2007-01-12)
It has been generally accepted that the mammalian embryo starts its development with all cells identical, and only when inside and outside cells form do differences between cells first emerge. However, recent findings show that cells in the mouse embryo
Heng Hong et al.
Cancer, 101(1), 83-89 (2004-06-29)
Coactivator-associated arginine methyltransferase 1 (CARM1) is a transcriptional coactivator of the androgen receptor (AR). It is involved in the regulation of the biologic functions of the AR. It remains to be determined whether CARM1 is involved in prostatic carcinogenesis. The
D Chen et al.
Science (New York, N.Y.), 284(5423), 2174-2177 (1999-06-26)
The p160 family of coactivators, SRC-1, GRIP1/TIF2, and p/CIP, mediate transcriptional activation by nuclear hormone receptors. Coactivator-associated arginine methyltransferase 1 (CARM1), a previously unidentified protein that binds to the carboxyl-terminal region of p160 coactivators, enhanced transcriptional activation by nuclear receptors
Global Trade Item Number
SKUGTIN
09-81804053252331923