Fortfahren mit
09-275
Anti-Phospho-JAK2-(Tyr1007/1008-)Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Tyrosine-protein kinase JAK2, Janus kinase 2, JAK-2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
pig, mouse
Application:
WB
Citations:
9
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
pig, mouse
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr1007/pTyr1008)
Gene Information
chicken ... Jak2(374199)
frog ... Jak2(100036599)
human ... JAK2(3717)
mouse ... Jak2(16452)
pig ... Jak2(397201)
rat ... Jak2(24514)
General description
Die Januskinase 2 (JAK2) ist eine ubiquitäre Nicht-Rezeptor-Tyrosinkinase, die mit mehreren Zelloberflächenrezeptoren und Nicht-Rezeptorproteinen interagiert und eine Reihe von zellulären Prozessen wie Immunität, Zellwachstum, Entwicklung und Differenzierung beeinflusst. Zu den Rezeptorpartnern von JAK2 gehören die Rezeptoren für Prolaktin, Wachstumshormon, Thrombopoietin und INF (α und β). JAK2 spielt eine wichtige Rolle bei der Verbindung der Signalwege dieser Rezeptoren mit der Aktivierung von Zielgenen. Nach der Ligandenbindung aktivieren diese Rezeptoren JAK2, was eine Autophosphorylierung von JAK2 auslöst; dadurch wird JAK2 aktiviert, wodurch wiederum die zytoplasmatischen Domänen dieser Rezeptoren phosphoryliert werden und eine Bindungsstelle für STAT-Transkriptionsfaktoren entsteht, die ebenfalls durch JAK2 phosphoryliert werden, was zur Dimerisierung des STAT-Proteins und zur Translokation in den Zellkern führt, um die Gentranskription zu bewirken. Aberrationen bei der JAK2-Expression und -Funktion können zu Myelofibrose und myeloischer Leukämie beitragen.
~130 kDa beobachtet. In manchen Lysaten treten bei ~ 48, 55, 65 und ~ 100 kDa uncharakterisierte Banden auf.
Immunogen
Epitop: Phosphoryliert (Tyr1007/Tyr1008)
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das an (Tyr1007/Tyr1008) phosphoryliertem menschlichem JAK2 entspricht.
Application
Der Anti-Phospho-JAK2-(Tyr1007/1008-)Antikörper ist ein Antikörper gegen Phospho-JAK2 (Tyr1007/1008) zur Verwendung in WB.
Forschungskategorie
Signalgebung
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt an (Tyr1007/Tyr1008) phosphorylierte JAK2.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigtes polyklonales Kaninchenserum in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH 7,4), 150 mM NaCl und 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot an unbehandelten und mit LPS/IFN-gamma behandelten RAW264.7-Zelllysaten.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:5.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies JAK2 an 10 µg unbehandelten und mit LPS/IFN-gamma behandelten RAW264.7-Zelllysaten nach.
Kontrolle
Unbehandelte und mit LPS/IFN-gamma behandelte RAW264.7-Zelllysate
Other Notes
Ersetzt: 04–1098
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
The Janus kinase (JAK)/signal transducers and activators of transcription (STAT) signaling pathway plays an important role in cell proliferation, cell differentiation, cell migration, and cell death. It is the principal signaling mechanism for a variety of cytokines and growth factors. Constitutive activation or dysregulation of JAK/STAT signaling can result in inflammatory disease, erythrocytosis, gigantism, and leukemia.
Céline S Nicolas et al.
Neuron, 73(2), 374-390 (2012-01-31)
The Janus kinase (JAK)/signal transducer and activator of transcription (STAT) pathway is involved in many cellular processes, including cell growth and differentiation, immune functions and cancer. It is activated by various cytokines, growth factors, and protein tyrosine kinases (PTKs) and
Wei Tong et al.
The Journal of biological chemistry, 281(50), 38930-38940 (2006-10-21)
Janus tyrosine kinase 2 (JAK2) is essential for signaling by the thrombopoietin (TpoR) and erythropoietin (EpoR) receptors. In the absence of JAK2 most EpoR molecules are retained in the endoplasmic reticulum in an Endo H-sensitive form. In contrast, we show
Rama S Kota et al.
The Journal of biological chemistry, 280(35), 31076-31084 (2005-07-05)
Lipoprotein lipase (LPL) is a key enzyme in the hydrolysis of triglyceride-rich lipoproteins. In vascular diseases, such as atherosclerosis, inflammation plays an important role in the pathogenesis of the disease. We examined the role of LPL in modulating tumor necrosis