Fortfahren mit
09-271
Anti-Rac1b-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
Ras-related C3 botulinum toxin substrate 1, Cell migration-inducing gene 5 protein, Ras-like protein TC25, p21-Rac1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 535,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IF, IHC, WB
Citations:
26
€ 535,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZMS1023
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RAC1(5879)
General description
Ras-related C3 botulinum toxin substrate 1 (UniProt: P63000; auch bekannt als Cell migration-inducing gene 5 protein, Ras-like protein TC25, p21-Rac1) wird beim Menschen vom Gen RAC1 (auch bekannt als TC25, MIG5, Gene ID: 5879) kodiert. Rac1 ist eine Plasmamembran-assoziierte kleine GTPase, die zwischen aktiven GTP-gebundenen und inaktiven GDP-gebundenen Zuständen wechselt. In ihrem aktiven Zustand bindet sie an verschiedene Effektorproteine, um Zellantworten zu regulieren. Es wurden zwei Isoformen von Rac1 beschrieben, die durch alternatives Spleißen erzeugt werden. Rac1b unterscheidet sich durch seine zusätzlichen 19 Aminosäuren von Rac1a und kommt in verschiedenen Tumoren vor, zum Beispiel in der Brust und im Darm. Rac1b hat einen beschleunigten GEF-unabhängigen GDP/GTP-Austausch und eine beeinträchtigte GTP-Hydrolyse, die durch GTPase-aktivierende Proteine teilweise wiederhergestellt wird. Sie kann die GTPase-Bindungsdomäne von PAK auf GTP-abhängige Weise binden, jedoch nicht PAK von voller Länge, was darauf hindeutet, dass die Einbindung die Effektorwechselwirkung nicht gänzlich aufhebt. Isoform B wird überwiegend in Haut- und Epithelgewebe des Verdauungstrakts identifiziert. Ihre Expression ist bei Darmtumoren in verschiedenen Stadien der neoplastischen Progression im Vergleich zu entsprechendem angrenzendem Gewebe erhöht.
~17 kDa gemessen; 23,47 kDa berechnet. In einigen Lysaten können nichtcharakterisierte Banden auftreten.
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das 15 Aminosäuren der N-terminalen Hälfte von humanem Rac1b entspricht.
Application
Anti-Rac1b-Antikörper, Katalognr. 09-271, ist ein polyklonaler Antikörper aus Kaninchen, der Rac1b (Ras-related C3 botulinum toxin substrate 1) nachweist und zur Verwendung in Immunzytochemie, Immunhistochemie (Paraffin) und Western Blot geprüft wurde.
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:500-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies Rac1b in HeLa-, A431-, HUVEC- und NIH/3T3-Zelllysaten nach.
Immunhistochemische (Paraffin) Analyse: Eine 1:250-Verdünnung einer repräsentativen Charge wie Rac1b in Gewebeschnitten von humanem Darmkrebs und humanem Prostatakrebs nach.
Biochem/physiol Actions
Dieser polyklonale Kaninchen-Antikörper weist Rac1b in humanen und murinen Zellen spezifisch nach.
Physical form
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in PBS mit 0,05 % Natriumazid und 30 % Glycerin.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in MCF7-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:1.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies Rac1b in MCF7-Zelllysat nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
07-146405-389-AF64705-389-AF488
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
ALEXA FLUOR 647
conjugate
ALEXA FLUOR 488
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
rat, mouse, human
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
23A8, monoclonal
clone
23A8, monoclonal
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
UniProt accession no.
P63000
UniProt accession no.
P63000
UniProt accession no.
P63000
UniProt accession no.
P63000
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Huizi Wu et al.
International journal of cancer, 143(11), 2962-2972 (2018-08-16)
Recent studies suggest that malignant melanoma heterogeneity includes subpopulations of cells with features of multipotent neural crest (NC) cells. Zebrafish and mouse models have shown that reactivation of neural crest-specific pathways during transformation determines the invasiveness of melanoma cells. In
Ibuprofen inhibits colitis-induced overexpression of tumor-related Rac1b.
Matos, P; Kotelevets, L; Goncalves, V; Henriques, AF; Henriques, A; Zerbib, P; Moyer et al.
Neoplasia null
Hendrik Ungefroren et al.
Cancers, 11(5) (2019-05-22)
The small GTPase Ras-related C3 botulinum toxin substrate 1B (RAC1B) has been shown previously by RNA interference-mediated knockdown (KD) to function as a powerful inhibitor of transforming growth factor (TGF)-β1-induced cell migration and epithelial-mesenchymal transition in epithelial cells, but the
Global Trade Item Number
SKUGTIN
09-27104053252272967