Fortfahren mit
09-126
Anti-Tribbles-1-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 411,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
5
€ 411,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TRIB1(10221)
General description
41 kDa
Die Tribbles-Familie von Proteinen sind kinaseähnliche Proteine, die eine kinaseähnliche Domäne aufweisen; ihnen fehlt jedoch entweder eine katalytische oder eine Protein-Protein-Wechselwirkungs-Domäne (2). Es wird angenommen, dass sie die Signalverarbeitung für verschiedene Signalwege regulieren, einschließlich MAPK, Akt und NF-κB, die an verschiedenen Aspekten der Entwicklung von Diabetes und Krebs beteiligt sind (1,2,3). Ihre Beteiligung reguliert Berichten zufolge eine Reihe von Signalwegen, zu denen Mitose, Zellaktivierung und Apoptose gehören. Sie sind eine Familie mit drei Mitgliedern. Tribbles-1 (TRIB1, SKIP1, G-protein-coupled receptor induced protein und phosphoprotein regulated by mitogenic pathways) ist ein Modulator der MAPK-Wirkung. Es interagiert direkt mit den vorgelagerten Kinasen MEK1 und MKK4 von ERK bzw. JNK (1). Tribble-2 (Trib2, TRB2) interagiert mit Akt (2). Tribbles-3 (TRIB3, TRB3, NIPK, SKIP3) interagiert mit Akt und den Transkriptionsfaktoren ATF4 und NF-κB p65 (RelA). Es wird angenommen, dass seine Wechselwirkung mit RelA eine negative Regulation ist. Interessanterweise wurde berichtet, dass es die Akt-Aktivierung durch Insulin reguliert (3).
Immunogen
KLH-konjugiertes, synthetisches lineares Peptid, das gegen eine Region des N-terminalen Abschnitts von Tribbles-1 gerichtet ist.
Application
Dieser Anti-Tribbles-1-Antikörper ist zur Verwendung in IH und WB für den Nachweis von Tribbles-1 validiert.
Biochem/physiol Actions
Tribbles-1
Physical form
100 μg in 100 μl aufgereinigtem Kaninchenserum in Lagerpuffer mit PBS und 0,05 % Natriumazid.
Analysis Note
Kontrolle
HeLa
Regelmäßig mittels Western Blot an Lysaten von HeLa-Zellen beurteilt
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ABD24ABC467SAB1300833
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
IgG fraction of antiserum
species reactivity
human
species reactivity
human, rat
species reactivity
human
species reactivity
human
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
UniProt accession no.
Q96RU8
UniProt accession no.
Q8WVJ9
UniProt accession no.
Q92934
UniProt accession no.
Q9Y6S9
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kaori Tsuzuki et al.
FEBS letters, 593(3), 369-380 (2018-12-18)
Tribbles related homolog 1 is the mammalian ortholog of Tribbles, which controls cell division and migration during development in Drosophila. TRB1 is a pseudokinase and functions as a scaffold protein. Recent findings suggest that TRB1 plays important roles in hepatic
Hye Youn Sung et al.
Biology, 1(1), 43-57 (2012-01-01)
Development of the atherosclerotic plaque involves a complex interplay between a number of cell types and an extensive inter-cellular communication via cell bound as well as soluble mediators. The family of tribbles proteins has recently been identified as novel controllers
Jessica M Johnston et al.
Science advances, 5(10), eaax9183-eaax9183 (2019-11-07)
Macrophages drive atherosclerotic plaque progression and rupture; hence, attenuating their atherosclerosis-inducing properties holds promise for reducing coronary heart disease (CHD). Recent studies in mouse models have demonstrated that Tribbles 1 (Trib1) regulates macrophage phenotype and shows that Trib1 deficiency increases