Fortfahren mit
07-981
Anti-Cbx7-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
chromobox homolog 7, chromobox protein homolog 7
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 506,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
8
€ 506,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CBX7(23492)
General description
Cbx7 (chromobox protein homolog 7) ist ein Mitglied der Chromobox-Familie von Proteinen bei Säugetieren. Als Komponente des Polycomb repressive complex 1 (PRC1) ist Cbx7 an der Erhaltung und Verlängerung der Lebensdauer von kultivierten Epithelzellen beteiligt und funktioniert bei der Unterdrückung von INK4a/ARF, einer bekannten Tumorsuppressor-Stelle, unabhängig von BMI-1. Cbx7 kann außerdem die Lebensdauer von Zellen regulieren, indem es die CDKN2A-Unterdrückung erhält. Studien zeigten, dass Cbx7 bei follikulärem Lymphom hochreguliert ist, was es zu einem potenziellen humanen Onkogen macht.
~ 21 kDa gemessen. In manchen Lysaten kann eine nichtspezifische Bande bei ~44 kDa nachgewiesen werden.
Immunogen
Epitop: C-Terminus
GST-markiertes rekombinantes Protein, das dem C-Terminus von Maus-Cbx7 entspricht.
Application
Der Anti-Cbx7-Antikörper ist ein polyklonaler Kaninchen-Antikörper für den Nachweis von Cbx7 (chromobox protein homolog 7), auch Chromobox-Homolog 7 genannt, und wurde in WB und IP validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Chromatin-Biologie
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Western Blot (Snap i.d.) Analyse: 2 µg/ml einer repräsentativen Charge wiesen Cbx7 in 10 µg Zelllysaten von humanen und murinen embryonalen Stammzellen nach.
Immunpräzipitations-Analyse: Eine repräsentative Charge wurde von einem unabhängigen Labor in IP verwendet.
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt Cbx7 am C-Terminus.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4); 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in Embryonalstammzellen-Lysat von Mäusen.
Western-Blot-Analyse: 0,25 µg/ml dieses Antikörpers wies Cbx7 in 10 µg Lysat von embryonalen Stammzellen der Maus nach.
Kontrolle
Lysat von embryonalen Stammzellen der Maus
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABE664ABE1010ABE1329
species reactivity
mouse
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
clone
polyclonal
clone
5E9.1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Elizabeth S Jaensch et al.
Molecular cell, 81(22), 4677-4691 (2021-10-13)
The CBX family of proteins is central to proper mammalian development via key roles in Polycomb-mediated maintenance of repression. CBX proteins in differentiated lineages have chromatin compaction and phase separation activities that might contribute to maintaining repressed chromatin. The predominant
Junghyun L Suh et al.
Cell chemical biology, 29(4), 555-571 (2021-10-30)
Canonical targeting of Polycomb repressive complex 1 (PRC1) to repress developmental genes is mediated by cell-type-specific, paralogous chromobox (CBX) proteins (CBX2, 4, 6, 7, and 8). Based on their central role in silencing and their dysregulation associated with human disease
Eleanor Glancy et al.
Molecular cell, 83(9), 1393-1411 (2023-04-09)
Polycomb repressive complex 2 (PRC2) mediates H3K27me3 deposition, which is thought to recruit canonical PRC1 (cPRC1) via chromodomain-containing CBX proteins to promote stable repression of developmental genes. PRC2 forms two major subcomplexes, PRC2.1 and PRC2.2, but their specific roles remain