Fortfahren mit
07-916
Anti-Rap1-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
Anti-GDS1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 463,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
26
€ 463,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB2591
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RAP1GDS1(5910)
General description
22 kDa
Immunogen
KLH-konjugiertes synthetisches Peptid (KYDPTIEDSYRKQVEVDC), das den Aminosäuren 31–48 von humanem Rap1a entspricht.
Application
Dieser Anti-Rap1-Antikörper ist zur Verwendung in WB für den Nachweis von Rap1 validiert.
Forschungs-Unterkategorie
G-Proteine
Forschungskategorie
Signalisierung
Biochem/physiol Actions
Erkennt rekombinante humane Rap1a- und Rap1b-Proteine
Physical form
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in 0,02 mol/l Phosphatpuffer, pH-Wert 7,6, 0,25 mol/l NaCl mit 0,1 % Natriumazid.
Immunaffinitätsgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Regelmäßige mittels Immunblot und Affinitätspräzipitations-Assay beurteilt.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
07-1464SAB1400237ABC334
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
human
species reactivity
mouse
UniProt accession no.
P52306
UniProt accession no.
P63000
UniProt accession no.
P52306
UniProt accession no.
Q96BY2
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Annette Artz et al.
Blood, 128(4), 529-541 (2016-05-29)
Growth differentiation factor 15 (GDF-15) is the first cytokine known to counteract chemokine-induced activation of leukocyte integrins. We showed recently that this activity dampens neutrophil recruitment into inflamed tissue and is required for survival of myocardial infarction in mice. The
The coreceptor programmed death 1 inhibits T-cell adhesion by regulating Rap1.
Inbar Azoulay-Alfaguter et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 135(2), 564-567 (2014-09-23)
Danielle J Huk et al.
Thyroid : official journal of the American Thyroid Association, 28(9), 1153-1161 (2018-06-09)
Thyroid cancer is an emerging health problem in the United States and worldwide. With incidence rates of thyroid cancer rapidly rising, the need to develop new treatment options is becoming a priority, and understanding the molecular mechanisms of this disease
Global Trade Item Number
SKUGTIN
07-91604053252515705