Fortfahren mit
07-896-I
Anti-Phospho-Rac1/Cdc42(Ser71)-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Ras-related C3 botulinum toxin substrate 1, Cell migration-inducing gene 5 protein, Ras-like protein TC25, p21-Rac1, phospho-Rac1/cdc42 (Ser71)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
IP, WB
Citations:
1
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), orangutan (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer71 )
Gene Information
human ... RAC1(5879)
General description
Das Ziel der Rapamycin-Komplex-2-Untereinheit MAPKAP1 (UniProt Q9BPZ7, auch bekannt als MEKK2-interacting protein 1, Mitogen-activated protein kinase 2-associated protein 1, mSIN1, Ras inhibitor MGC2745, SAPK-interacting protein 1, Stress-activated protein kinase-interacting 1, Stress-activated map kinase-interacting protein 1, TORC2 subunit MAPKAP1) wird beim Menschen durch MAPKAP1 (auch bekannt als JC310, MIP1 SIN1, SIN1b, SIN1g, Gen-ID 79109) kodiert. mSIN1 ist eine wesentliche Komponente des Komplexes mTORC2. mTORC2 besteht aus mTOR, einer großen Ser/Thr-Proteinkinase, zusammen mit mSIN1, GbL (mLST8), Protor1, Protor2 und Rictor. Der Komplex mTORC2 wird primär nachgelagert der PI3-Kinase aktiviert und beeinflusst die Zellproliferation und das Zellüberleben primär dadurch, dass er Akt an Ser473 phosphoryliert. Zusätzlich beeinflusst der Komplex mTORC2 auch die Zytoskelettorganisation und Zellmigration, indem er seine Wirkung durch Rac, Rho und PKC ausübt. mSIN1 interagiert auch direkt mit Ras, SPAKs und JNK.
~25 kDa gemessen
Immunogen
Epitop: Nahe am N-Terminus
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das humanem Phospho-Rac1/Cdc42 (Ser71) nahe am N-Terminus entspricht.
Application
Forschungs-Unterkategorie
Signalisierungsneurologie
Forschungskategorie
Signalisierung
Immunpräzipitationsanalyse: 2,5 µg einer repräsentativen Charge immunpräzipitierten Phospho-Rac1/Cdc42 (Ser71) aus mit EGF behandeltem A431-Zelllysat.
Weisen Sie Rac1/CDC42 mit diesem polyklonalen Kaninchen-Antikörper Anti-Phospho-Rac1/Cdc42 (Ser71), Katalognr. 07-896-I, der zur Verwendung in Western Blot und Immunpräzipitation validiert ist, nach.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot an mit EGF behandeltem A431-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:1000-Verdünnung dieses Antikörpers wies Phospho-Rac1/Cdc42 (Ser71) in 10 µg mit EGF behandeltem A431-Zelllysat nach.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
07-2276-I05-104407-1464
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
species reactivity
human
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
human, rat, mouse
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Gene Information
human ... RAC1(5879)
Gene Information
human ... MAPKAP1(79109)
Gene Information
human ... MAPKAP1(79109)
Gene Information
human ... RAC1(5879)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
A major focus of breast cancer research is to understand the mechanisms responsible for disease progression and drug resistance. Toward that end, it has been found that approximately two thirds of all human breast carcinomas overexpress the Estrogen Receptor α (ERα) protein and it remains the primary pharmacological target for endocrine therapy1,2. The normal cellular function of ERα is as a transcription factor that mediates a wide variety of physiological processes, many of which are dependent upon phosphorylation of the receptor at specific amino acid residues3,4. Indeed, ERα is known to be phosphorylated at a multitude of different sites, yet how these all correlate to disease remains unclear5. Here, we interrogated multiple sites of ERα for phosphorylation status by screening an extensive panel of different breast cancer patient samples and other non-breast cancer tissue microarray (TMA) slide samples to determine their relevance to disease.
Tamar Eigler et al.
Developmental cell, 56(24), 3349-3363 (2021-12-22)
Myoblast fusion is essential for muscle development and regeneration. Yet, it remains poorly understood how mononucleated myoblasts fuse with preexisting fibers. We demonstrate that ERK1/2 inhibition (ERKi) induces robust differentiation and fusion of primary mouse myoblasts through a linear pathway