Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 555,00 |
Über diesen Artikel
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pThr451)
Gene Information
human ... EIF2AK2(5610)
mouse ... Eif2Ak2(19106)
General description
Immunogen
Application
Zytoskelettale Signalisierung
Signalisierung
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach dem ersten Auftauen und vor dem Entfernen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können. Hinweis: Veränderungen der Gefrierschranktemperatur unter -20 °C können dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Analysis Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity mouse, human | species reactivity rat, human, mouse | species reactivity human, mouse | species reactivity human |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| technique(s) western blot: suitable | technique(s) ELISA: 1:10000, western blot: 1:500-1:1000 | technique(s) immunohistochemistry: 1:50-1:100, western blot: 1:1000 | technique(s) immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100, indirect immunofluorescence: 1:100-1:200 |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 07-886 | 04053252676840 |