Fortfahren mit
07-631
Anti-cdk2-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
Anti-CDKN2, Anti-p33(CDK2)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 438,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
IP, WB
Citations:
18
€ 438,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1589
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CDK2AP1(8099)
General description
33 kDa
Immunogen
Peptid, das den Aminosäuren 287–298 (QDVTKPVPHLRL) von humanem cdk2 entspricht
Application
Der Anti-cdk2-Antikörper ist ein qualitativ hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper für den Nachweis von cdk2 und wurde mittels IP und WB validiert.
Biochem/physiol Actions
Aufgrund der Sequenzhomologie wird eine Kreuzreaktion mit Mäusen, Ratten, nichtmenschlichen Primaten und Hamstern vorhergesagt
Erkennt die humane p33cdk2-Proteinkinase.
Physical form
Format: Aufgereinigt
Analysis Note
Kontrolle
Darmgewebe
Regelmäßig mittels Immunblot an Zellkernextrakten von HeLa-Zellen beurteilt.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
05-59606-96606-923
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
species reactivity
human
species reactivity
mouse, Xenopus, human
species reactivity
mouse
species reactivity
human, rat, amphibian, mouse
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
clone
polyclonal
clone
AN4.3, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
UniProt accession no.
P24941
UniProt accession no.
P24941
UniProt accession no.
P06493
UniProt accession no.
P06493
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Carlotta Costa et al.
Cancer discovery, 10(1), 72-85 (2019-10-09)
The combination of CDK4/6 inhibitors with antiestrogen therapies significantly improves clinical outcomes in ER-positive advanced breast cancer. To identify mechanisms of acquired resistance, we analyzed serial biopsies and rapid autopsies from patients treated with the combination of the CDK4/6 inhibitor
Sublytic complement attack induces cell cycle in oligodendrocytes.
Rus, H G, et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 156, 4892-4900 (1996)
Sonya Hui et al.
Circulation research, 108(9), 1053-1062 (2011-03-05)
Cell cycle progression in vascular smooth muscle cells (VSMCs) is a therapeutic target for restenosis. Having discovered that calmodulin (CaM)-dependent cyclin E/CDK2 activity underlies Ca(2+)-sensitive G(1)-to-S phase transitions in VSMCs, we sought to explore the physiological importance of the CaM-cyclin