Fortfahren mit
07-623
Anti-Clara-Zellsekretionsprotein-Antikörper
serum, Upstate®
Synonym(e):
Anti-CC10, Anti-CCPBP, Anti-CCSP, Anti-UGB, Anti-UP-1, Anti-UP1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 424,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
79
€ 424,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Scgb1A1(22287)
rat ... Scgb1A1(25575)
General description
10 kDa
Immunogen
Ein synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 45–68 von Maus-CCSP entspricht, an KLH gekoppelt
Application
Forschungs-Unterkategorie
Entzündungs- und Autoimmunmechanismen
Forschungskategorie
Entzündung & Immunologie
Weisen Sie Clara-Zellsekretionsprotein mit diesem Anti-Clara-Zellsekretionsprotein-Antikörper, der zur Verwendung in IH und WB validiert ist, nach.
Biochem/physiol Actions
Erkennt Clara-Zellsekretionsprotein.
Physical form
Kaninchen-Antiserum mit 0,01% Natriumazid und 30 % Glycerin.
Nicht aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C ab Versanddatum 2 Jahre haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
Lungengewebe
Regelmäßig mittels Immunblot an Lungenzellkernextrakten der Maus beurteilt
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB2108761E6280HPA031828
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rat
biological source
rabbit
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
RCR-252, monoclonal
clone
polyclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
rat, mouse
species reactivity
dog, guinea pig, bovine, mouse, human, rabbit, rat, sheep, goat
species reactivity
human
species reactivity
human
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
UniProt accession no.
P11684
UniProt accession no.
Q05962
UniProt accession no.
Q9UNN8
UniProt accession no.
P11684
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Loss of Rab27 function results in abnormal lung epithelium structure in mice.
Bolasco, G; Tracey-White, DC; Tolmachova, T; Thorley, AJ; Tetley, TD; Seabra, MC; Hume, AN
American Journal of Physiology. Cell Physiology null
Clinical aspects of Clara cell 10-kDa protein/ uteroglobin (secretoglobin 1A1)
Shijubo, Noriharu, et al
Current Pharmaceutical Design, 9, 1139-1149 (2003)
Local fetal lung renin-angiotensin system as a target to treat congenital diaphragmatic hernia.
Nogueira-Silva, C; Carvalho-Dias, E; Piairo, P; Nunes, S; Baptista, MJ; Moura, RS; Correia-Pinto, J
Molecular Medicine null
Global Trade Item Number
SKUGTIN
07-62304053252325663