Fortfahren mit
07-377
Anti-Citrullin-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
Anti-Citrullin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 504,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, vertebrates, mouse
Application:
IHC, WB
Citations:
21
€ 504,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, vertebrates, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
43-65 kDa
Die Aminosäure Citrullin ist für die Entgiftung der Leber von Ammoniak erforderlich, einem Abbauprodukt des Körpers durch Oxidation. Citrullin fördert Energie und unterstützt das Immunsystem. Diese ungewöhnliche Aminosäure wird im Harnstoffzyklus durch die Zugabe von Kohlenstoffdioxid und Ammoniak zu Ornithin gebildet. Sie wird anschließend mit Asparginsäure kombiniert, um Arginosuccinat zu bilden, das später zur Aminosäure Arginin metabolisiert wird.
Immunogen
Lineares Peptid, das Citrullin enthält.
Application
Forschungs-Unterkategorie
Allgemeine posttranslationale Modifikation
Forschungskategorie
Entzündung und Immunologie
Weisen Sie Citrullin mit dem Anti-Citrullin-Antikörper (polyklonaler Kaninchen-Antikörper) nach, der in WB und IHC funktioniert.
Biochem/physiol Actions
Mehrere deiminierte Keratine in verhornter Haut des Menschen. Reagiert bevorzugt mit Citrullinresten in glycinreichen Kontexten.
Physical form
25 mmol/l Tris/Tris-HCl, pH-Wert 7,4, 137 mmol/l NaCl, 2,7 mmol/l KCl, 0,02 % Natriumazid vor der Zugabe von Glycerin zu 30 %.
Immunaffinitätsgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Kontrolle
Ganzzelllysate von verhornten äußeren Hautschichten des Menschen
Regelmäßig mittels Immunblot an Ganzzelllysaten von verhornten äußeren Hautschichten des Menschen, die mit Tape abgezogen wurden, beurteilt.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABS487MABN32809-796
biological source
rabbit
biological source
human (Recombinant)
biological source
mouse
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
species reactivity
human, vertebrates, mouse
species reactivity
-
species reactivity
mouse, rat, chicken, human
species reactivity
human
clone
polyclonal
clone
C4, monoclonal
clone
F95, monoclonal
clone
polyclonal
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
07-37704053252272745