Fortfahren mit
07-315
Anti-SGK1-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
200 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 416,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
32
€ 416,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SGK1(6446)
General description
~ 50 kDa
Immunogen
Peptid, das den Aminosäuren 399–412 (C-GKSPDSVLVTASVK) von humanem SGK1 entspricht
Application
Dieser Anti-SGK1-Antikörper ist zur Verwendung in IP und WB für den Nachweis von SGK1 validiert.
Forschungs-Unterkategorie
PI3K-, Akt- und mTOR-Signalisierung
Forschungskategorie
Signalisierung
Biochem/physiol Actions
Erkennt SGK1.
Physical form
Format: Aufgereinigt
Immunaffinitätsgereinigtes Immunglobulin in 0,1 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 mol/l NaCl, 0,05 % Natriumazid und 1,75 mg/ml BSA vor der Zugabe von Glycerin zu 30 %.
Mit Protein A aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C ab Versanddatum 2 Jahre haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
Ratten-2-Zelllysat
Regelmäßig mittels Immunblot an RIPA-Lysaten von A431-Zellen und Ratten-2-Zellen beurteilt
Other Notes
Ersetzt: 04-1027
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
36-002HPA051251MABS1476
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
species reactivity
human, rat
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, rat, human
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
1G2.1, monoclonal
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Melissa L Vadnais et al.
Biology of reproduction, 89(5), 127-127 (2013-09-06)
Sperm motility encompasses a wide range of events involving epididymal maturation and activation of biochemical pathways, most notably cyclic AMP (cAMP)-protein kinase A (PKA) activation. Following the discovery of guanine-nucleotide exchange factors (RAPGEFs), also known as exchange proteins activated by
Lucia D'Antona et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 35(5), 2006-2018 (2015-04-15)
Published observations on serum and glucocorticoid regulated kinase 1 (Sgk1) knockout murine models and Sgk1-specific RNA silencing in the RKO human colon carcinoma cell line point to this kinase as a central player in colon carcinogenesis and in resistance to
mTOR complex 2 (mTORC2) controls hydrophobic motif phosphorylation and activation of serum- and glucocorticoid-induced protein kinase 1 (SGK1).
Juan M Garcia-Martinez,Dario R Alessi
The Biochemical Journal null