Fortfahren mit
07-1570
Anti-Monomethyl-Histon H4 (Lys20)-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
H4K20me1, Histone H4 (mono methyl K20), H4 histone family, member A, histone 1, H4a, histone cluster 1, H4a
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
ChIP, DB, WB, inhibition assay
Citations:
6
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
ChIP: suitable, dot blot: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
monomethylation (Lys20)
Gene Information
human ... H4C1(8359)
General description
Histone sind hochkonservierte Proteine und dienen bei der Organisation von Zellkern-DNA zu Chromatin als Strukturgerüst. Histonmodifikationen regulieren die DNA-Transkription, -Reparatur, -Rekombination und -Replikation. Die am häufigsten untersuchten Modifikationen sind Acetylierung, Phosphorylierung, Methylierung und Ubiquitinylierung. Diese Modifikationen können die lokale Chromatinarchitektur verändern oder trans-agierende Faktoren rekrutieren, die spezifische Histon-Modifikationen erkennen (die „Histon-Code“-Hypothese). Methylierung von Histon H4 an Lysin 20 wurde mit transkriptionaler Aktivierung, Gen-Silencing, Heterochromatinbildung, Mitose und DNA-Reparatur in Verbindung gebracht. Histon H4 wird während der G(2)-, M- und G(1)-Phasen des Zellzyklus progressiv am Lys20 methyliert, und die Methylierung von H4Lys20 ist ein Marker für Heterochromatin. Bei Säugern wird das weibliche X-Chromosom von der Xist-RNA beschichtet, was ein wichtiger Schritt für die Stummlegung ist, und es wird hauptsächlich durch Methylierung von H3Lys9, H3Lys27 und H4Lys20 markiert.
~ 11 kDa
Application
Chromatin-Immunpräzipitation:
Beschalltes Chromatin, präpariert aus HeLa-Zellen (2 X 106 Zelläquivalente pro IP) wurde einer Chromatin-Immunpräzipitation unterzogen, wobei 4 μg eines negativen Kontrolle-Antikörpers oder eines Anti-Monomethyl-Histon H4
(Lys20)-Antikörpers und das Magna ChIP A Kit (Best.-Nr. 17-610) verwendet wurden. Die erfolgreiche Immunpräzipitation der Monomethylhiston H4 (Lys20)-assoziierten DNA-Fragmente wurde mittels qPCR verifiziert, wozu GAPDH-kodierende Regions-ChIP-Primer gegenüber den dem GAPDH-Promoter entsprechenden Kontrollprimern zum Einsatz kamen (siehe Abbildungen). Daten werden als protzentuale Eingabe jeder IP-Probe relativ zur Eingabe von Chromatin dargestellt, wobei die immungefällte DNA vom negativen Kontroll-Antikörper als (-) und vom Monomethyl-Histon H4 (Lys20) als (+) angegeben wird.
Für experimentelle Details beziehen Sie sich bitte auf das Protokoll EZ-Magna ChIP A (Best.-Nr. 17-408) oder EZ-ChIP (Best.-Nr. 17-371).
Dot Blot-Analyse:
Absurance Histon H3 Antikörperspezifitäts-Array (Best.-Nr. 16-667) und Absurance Histon H2A, H2B, H4-Antikörperspezifizitäts-Array (Best.-Nr. 16-665), die Histon-Peptide mit verschiedenen Modifikationen enthalten, wurden mit Best.-Nr. 07-1570 Anti-Monomethyl-Histon-H4 (Lys20) in einer Verdünnung von 1:1.000 untersucht. Die Proteine wurden mit an HRP konjugiertem Anti-Kaninchen-IgG vom Esel und einem Chemilumineszenz-Nachweissystem visualisiert.
Peptid-Blockierungsassay:
40 μg Histon H4 Peptid, das Monomethyl-Lysin 20 enthielt, hemmte die Detektion von Histon H4 durch Anti-Monomethyl-Histon H4 (Lys20) in der Immunblot-Analyse von Säureextrakten der HeLa-Zellen
Der Anti-Monomethyl-Histon H4 (Lys20)-Antikörper ist ein polyklonaler Kaninchen-Antikörper zum Nachweis von Monomethyl-Histon H4 (Lys20), das auch also H4K20me1, Histon H4 (Monomethyl K20), H4-Histonfamilienmitglied A bekannt ist und in WB validiert wurde.
Biochem/physiol Actions
Basierend auf der Sequenzhomologie wird eine breite artenübergreifende Kreuzreaktivität erwartet.
Erkennt monomethyliertes Histon H4
(Lys20), Mr 11 kDa.
Analysis Note
Regelmäßig mittels Western Blot-Analyse beurteilt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
07-1570-S07-46307-463-S
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
rat, human, mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
UniProt accession no.
P62805
UniProt accession no.
P62805
UniProt accession no.
P62805
UniProt accession no.
P62805
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Cancer is a complex disease manifestation. At its core, it remains a disease of abnormal cellular proliferation and inappropriate gene expression. In the early days, carcinogenesis was viewed simply as resulting from a collection of genetic mutations that altered the gene expression of key oncogenic genes or tumor suppressor genes leading to uncontrolled growth and disease (Virani, S et al 2012). Today, however, research is showing that carcinogenesis results from the successive accumulation of heritable genetic and epigenetic changes. Moreover, the success in how we predict, treat and overcome cancer will likely involve not only understanding the consequences of direct genetic changes that can cause cancer, but also how the epigenetic and environmental changes cause cancer (Johnson C et al 2015; Waldmann T et al 2013). Epigenetics is the study of heritable gene expression as it relates to changes in DNA structure that are not tied to changes in DNA sequence but, instead, are tied to how the nucleic acid material is read or processed via the myriad of protein-protein, protein-nucleic acid, and nucleic acid-nucleic acid interactions that ultimately manifest themselves into a specific expression phenotype (Ngai SC et al 2012, Johnson C et al 2015). This review will discuss some of the principal aspects of epigenetic research and how they relate to our current understanding of carcinogenesis. Because epigenetics affects phenotype and changes in epigenetics are thought to be key to environmental adaptability and thus may in fact be reversed or manipulated, understanding the integration of experimental and epidemiologic science surrounding cancer and its many manifestations should lead to more effective cancer prognostics as well as treatments (Virani S et al 2012).
James J Pesavento et al.
Molecular and cellular biology, 28(1), 468-486 (2007-10-31)
Methylation of histone H4 at lysine 20 (K20) has been implicated in transcriptional activation, gene silencing, heterochromatin formation, mitosis, and DNA repair. However, little is known about how this modification is regulated or how it contributes to these diverse processes.
A trans-tail histone code defined by monomethylated H4 Lys-20 and H3 Lys-9 demarcates distinct regions of silent chromatin.
Sims, Jennifer K, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 281, 12760-12766 (2006)
H Nakshatri et al.
Cell death & disease, 6, e1608-e1608 (2015-01-23)
The transcription factor nuclear factor-kappaB (NF-κB) is constitutively active in several cancers and is a target of therapeutic development. We recently developed dimethylaminoparthenolide (DMAPT), a clinical grade water-soluble analog of parthenolide, as a potent inhibitor of NF-κB and demonstrated in