Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 438,00 |
Über diesen Artikel
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
unpurified
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, mink
species reactivity (predicted by homology)
human, rat
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer423/pSer425)
Gene Information
human ... SMAD3(4088)
General description
Immunogen
Application
Signalisierung
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen.
Analysis Note
Western-Blot-Analyse: Eine 1:1000-Verdünnung dieses Antikörpers wurde verwendet, um SMAD3 in UV-behandeltem AKR-2B-Zelllysat nachzuweisen.
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit |
| antibody form unpurified | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified antibody | antibody form culture supernatant |
| species reactivity mouse, mink | species reactivity human, mouse, rat | species reactivity mouse, human | species reactivity mouse, rat, human |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone AS22, monoclonal | clone C4T, monoclonal |
| Gene Information human ... SMAD3(4088) | Gene Information human ... SMAD2(4087) | Gene Information human ... SMAD1(4086) | Gene Information human ... SMAD2(4087) |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 07-1389 | 04053252589508 |