Fortfahren mit
07-024
Anti-GP91-PHOX-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
Cytochrome b(558) subunit beta, Cytochrome b558 subunit beta, Heme-binding membrane glycoprotein gp91phox, NADPH oxidase, Neutrophil cytochrome b 91 kDa polypeptide, Superoxide-generating NADPH oxidase heavy chain subunit, chronic granulomatous disease,
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
200 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 545,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
25
€ 545,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CYBB(1536)
General description
Cytochrom b-245-Beta-Polypeptid (Septische Granulomatose), auch als CYBB und p91-PHOX bekannt, ist ein humanes Gen, das ein Glykoprotein kodiert.
Cytochrom b(-245) besteht aus Cytochrom-b-alpha(CYBA)- und -beta(CYBB)-Ketten. Es wurde als primäre Komponente eines mikrobioziden Oxidasesystems von Phagozyten vorgeschlagen. CYBB-Mangel ist eine der fünf beschriebenen biochemischen Störungen, die mit septischer Granulomatose (CGD, chronic granulomatous disease) in Verbindung stehen. Bei dieser Erkrankung besteht eine geringere Aktivität der Phagozyten-NADPH-Oxidase; Neutrophile können Bakterien phagozytieren, sie jedoch nicht in phagozytischen Vakuolen töten.
Unterschiedlich. Abhängig von der Art des Lysats, der Beladungsmenge, des Gels und den Blot-Bedingungen kann GP91-PHOX als klare Bande, Molekülmasse ~75 kDa, laufen oder als Schmierspur von 75–91 kDa erscheinen.
Immunogen
KLH-konjugiertes synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 548–560 von humanem GP91-PHOX (KQSISNSESGPRG) entspricht. Die Immunisierungssequenz ist bei der Maus identisch und sie hat 11/13 Sequenzhomologie mit Rind und 10/13 mit Schwein gemeinsam.
Application
Der Anti-GP91-PHOX-Antikörper ist ein Antikörper gegen GP91-PHOX zur Verwendung in WB.
Forschungs-Unterkategorie
Oxidativer Stress
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Immunpräzipitation:
Wird nicht empfohlen.
Biochem/physiol Actions
Eine Kreuzreaktion mit Maus wird erwartet.
Erkennt GP91-PHOX, Molekülmasse 75 kDa. Abhängig von der Art des Lysats, der Beladungsmenge, des Gels und den Blot-Bedingungen kann GP91-PHOX als klare Bande, Molekülmasse 75 kDa, laufen oder als Schmierspur von 75–91 kDa erscheinen.
Physical form
Aufgereinigtes polyklonales Kaninchen-IgG in Puffer mit 0,07 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,105 mol/l NaCl, 0,035 % Natriumazid und 30 % Glycerin. Bei -20 °C flüssig.
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Für maximale Produktrückgewinnung das Fläschchen vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Empfohlene Handhabung: Das Fläschchen nach dem ersten Auftauen und vor dem Entfernen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können. Hinweis: Ein Abfall der Gefrierschranktemperatur unter -20 °C kann dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Analysis Note
Kontrolle
Lungengewebe, humane Neutrophilmembran, HL60-Membran und RIPA-Zelllysate.
Regelmäßig mittels Western Blot an humanen Neutrophilmembranen beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
1–4 µg/ml dieser Charge wiesen GP91-PHOX in einer HL60-Membran und RIPA-Zelllysat nach. Eine frühere Charge wies GP91-PHOX in humanen Neutrophilmembranen nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AV44276MABS2036M07-502-I
species reactivity
human
species reactivity
rabbit, mouse, human, rat
species reactivity
human
species reactivity
rat, mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
5B3-6E3, monoclonal
clone
polyclonal
biological source
rabbit
biological source
-
biological source
mouse
biological source
rabbit
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Stress reaction in outer segments of photoreceptors after blue light irradiation.
Roehlecke, C; Schumann, U; Ader, M; Brunssen, C; Bramke, S; Morawietz, H; Funk, RH
Testing null
Xiao-Yu Lu et al.
Biochimica et biophysica acta, 1853(5), 965-974 (2015-01-21)
Our recent studies indicate that hydrogen peroxide (H2O2) only at high concentrations can cause oxidative stress in renal epithelial cells and induce apoptosis of podocytes. Consistently, the present study shows that H2O2, even at 1 mM, failed to induce intracellular
Redox survival signalling in retina-derived 661W cells.
Mackey, AM; Sanvicens, N; Groeger, G; Doonan, F; Wallace, D; Cotter, TG
Cell Death and Differentiation null