Fortfahren mit
06-935
Anti-Estrogenrezeptor α-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
ER-alpha, Estradiol receptor, Nuclear receptor subfamily 3 group A member 1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 452,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IHC, IP, WB
Citations:
152
€ 452,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (immunogen homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ESR1(2099)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Esr1(24890)
General description
Estrogenrezeptor-alpha ist ein 65-kDa-Protein und ein Mitglied der Steroidfamilie von Zellkernrezeptoren. Estrogenrezeptor-alpha ist ein ligandenaktivierter Transkriptionsfaktor, der, wenn er an Estrogen gebunden ist, eine konformationelle Veränderung einleitet, welche die Dimerisation und Bindung an Estrogenantwort-Elementsequenzen ermöglicht. Wenn er an DNA gebunden ist, kann der Estrogenrezeptor-alpha die Gentranskription positiv oder negativ regulieren. Estrogenrezeptoren sind, wie andere Steroidhormonrezeptoren, intrazelluläre Proteine. Der Estrogenrezeptor spielt eine wichtige Rolle bei der Regulation des Wachstums und der Differenzierung der Brustdrüse. Brusttumore, die ER-positiv sind, können auch eine vorteilhaftere Reaktion auf Anti-Estrogen-Behandlungen zeigen.
~58 kDa gemessen. UniProtKB/Swiss-Prot P06211 (ESR1_RAT) listet eine Molekülmasse von 67 kDa und eine Molekülmasse von 52–58 kDa aufgrund von Isoformen, die in einigen Zelllysaten auftreten können (Al-Bader, M.D. (2006). Reprod Biol Endocrinol. 4:13.; Geisler, J.G. et al. (2002). Diabetes. 51(7):2158-2169.). In einigen Zelllysaten können nichtcharakterisierte Banden bei Molekülmassen von ~10 kDa, ~35 kDa, ~41 kDa, ~105 kDa und ~220 kDa auftreten.
Immunogen
Epitop: C-Terminus.
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das dem C-Terminus des Estrogenrezeptors der Ratte entspricht.
Application
  • Getestete Anwendungen
  • Immunhistochemische Analyse (Paraffin): Eine 1:400-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies den Östrogenrezeptor in Gewebeschnitten von menschlichem Magen, menschlichem Gebärmutterkrebs, menschlichem Brustkrebs und menschlichem Gebärmutterhalskrebs nach.
  • Analyse mittels Immunpräzipitation: Mit 4 µg aus einer repräsentativen Charge wurde Östrogenrezeptor aus MCF-7-Zelllysat immunpräzipitiert.
  • Immunzytochemische Analyse: Mit einer 1:500-Verdünnung einer repräsentativen Charge wurde Östrogenrezeptor in MCF-7-Zellen nachgewiesen.
  • Hinweis: Die tatsächlichen optimalen Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden, da Proben und experimentelle Bedingungen zwischen Endanwendern variieren können. "
Anti-Östrogenrezeptor, Art.-Nr. 06-935, ist ein polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der den Östrogenrezeptor nachweist und zur Verwendung in Western Blot, Immunzytochemie, Immunpräzipitation und Immunhistochemie (Paraffin) getestet wurde.
Forschungs-Unterkategorie
Hormone und Rezeptoren
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt den C-Terminus von Estrogenrezeptor alpha.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4); 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot an MCF-7-Zelllysat. Western-Blot-Analyse: Eine 1:1000-Verdünnung dieses Antikörpers wies den Östrogenrezeptor in MCF-7-Zelllysat nach.
Kontrolle
MCF7-Zelllysat
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
04-156404-82004-824
clone
polyclonal
clone
F3-A, monoclonal
clone
60C, monoclonal
clone
68-4, monoclonal
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
ascites fluid
antibody form
culture supernatant
antibody form
culture supernatant
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
human
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
rat, pig, mouse, human, bovine
species reactivity
mouse, rat, human
Gene Information
human ... ESR1(2099)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Esr1(24890)
Gene Information
human ... ESR1(2099)
Gene Information
bovine ... Esr1(407238)
human ... ESR1(2099)
mouse ... Esr1(13982)
pig ... Esr1(397435)
rat ... Esr1(24890)
Gene Information
human ... ESR2(2100)
mouse ... Esr2(13983)
rat ... Esr2(25149)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
A major focus of breast cancer research is to understand the mechanisms responsible for disease progression and drug resistance. Toward that end, it has been found that approximately two thirds of all human breast carcinomas overexpress the Estrogen Receptor α (ERα) protein and it remains the primary pharmacological target for endocrine therapy1,2. The normal cellular function of ERα is as a transcription factor that mediates a wide variety of physiological processes, many of which are dependent upon phosphorylation of the receptor at specific amino acid residues3,4. Indeed, ERα is known to be phosphorylated at a multitude of different sites, yet how these all correlate to disease remains unclear5. Here, we interrogated multiple sites of ERα for phosphorylation status by screening an extensive panel of different breast cancer patient samples and other non-breast cancer tissue microarray (TMA) slide samples to determine their relevance to disease.
Specific modulation of estrogen receptor mRNA isoforms in rat pituitary throughout the estrous cycle and in response to steroid hormones.
Friend, K E, et al.
Molecular and cellular endocrinology, 131, 147-155 (1997)
Transcriptional regulation by a naturally occurring truncated rat estrogen receptor (ER), truncated ER product-1 (TERP-1).
Schreihofer, D A, et al.
Molecular Endocrinology, 13, 320-329 (1999)
Differential expression of oestrogen receptor alpha following reproductive experience in young and middle-aged female rats.
E M Byrnes,J A Babb,R S Bridges
Journal of Neuroendocrinology null
Questions
  1. Will the antibody 06-935, which is listed as having human reactivity in the website information, be suitable for staining in mouse tissue?
    1 answer
    1. The antibody exhibits species cross-reactivity with rat and mouse. It is also predicted to react with human based on 100% sequence homology. Further information may be found in the following citation: Cheong RY, Czieselsky K, Porteous R, Herbison AE. Expression of ESR1 in Glutamatergic and GABAergic Neurons Is Essential for Normal Puberty Onset, Estrogen Feedback, and Fertility in Female Mice. J Neurosci. 2015 Oct 28;35(43):14533-43. doi: 10.1523/JNEUROSCI.1776-15.2015. PMID: 26511244; PMCID: PMC6605465.