Fortfahren mit
06-863
Anti-CREB-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
Cyclic AMP-responsive element-binding protein 1, cAMP-responsive element-binding protein 1, CREB-1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
200 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 443,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ChIP, EMSA, IP, WB
Citations:
145
€ 443,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
using Protein A
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity (predicted by homology)
porcine (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology)
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), electrophoretic mobility shift assay: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CREB1(1385)
General description
Zyklisches AMP-responsive Element-bindendes Protein 1 (UniProt P16220; auch bekannt als cAMP-reaktives Element-bindendes Protein 1, CREB-1) wird durch das Gen CREB1 (Gen-ID 1385) beim Menschen kodiert. CREB ist ein Transkriptionsfaktor, der die cAMP-Reaktionselemente (CRE) bindet und die Transkription der nachgeschalteten Gene reguliert. Die CREB-Aktivität wird durch Phosphorylierung durch verschiedene Kinasen, darunter PKA und Ca2+/Calmodulin-abhängige Proteinkinasen, reguliert. Zu den Genen, die bekanntermaßen durch CREB reguliert werden, gehören c-fos, BDNF, Tyrosinhydroxylase, Neuropeptide (wie Somatostatin, Enkephalin, VGF und Corticotropin-Releasing-Hormon) sowie die Gene für die zirkadiane Uhr PER1 und PER2. CREB ist für die Gedächtnisbildung bei einer Vielzahl von Spezies von entscheidender Bedeutung.
~43 kDa beobachtet.
Immunogen
Epitop: Aminosäuren 5–24.
KLH-konjugiertes, synthetisches Peptid (CSGAENQ QSGDAAVTEAENQQ), das AS 5–24 von humaner CREB entspricht. Die immunisierende Sequenz ist beim Schwein identisch, teilt 19 von 20 Resten mit Maus und Rind und 18 von 20 Resten mit der Ratte.
Application
Analyse mittels Immunpräzipitation: 10 µg einer repräsentativen Charge immunpräzipitierten CREB in 500 µg HeLa-Kernextrakt.
Analyse mittels Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP): Mit einer repräsentativen Charge wurde eine verstärkte CREB-Belegung des LYPD3-Promotors in LKB1-defizienten humanen TE-4-Speiseröhrenkrebszellen festgestellt (Gu, Y., et al. (2012). Oncogene. 31(4):469–479).
Analyse mittels Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP): Mit einer repräsentativen Charge wurde die CREB-Assoziation an den RNASET2-Stellen, auf die das vom T-Zell-Leukämie-Virus Typ 1 (HTLV-1) kodierte Tax-Protein abzielt, anhand der HTLV-1-infizierten humanen T-Zelllinien MT-2, C8166/45 und SLB-1 nachgewiesen (Polakowski, N., et al. (2011). Viruses. 3(8):1485-500).
Analyse mittels Chromatin-Immunpräzipitation(ChIP): Mit einer repräsentativen Charge wurde die CREB-Belegung am hBDNF-Promotor IV anhand von Chromatinpräparaten aus postmortalem humanen Parietalkortexgewebe nachgewiesen (Pruunsild, P., et al. (2011). J. Neurosci. 31(9):3295-3308).
Analyse mittels Chromatin-Immunpräzipitation(ChIP): Mit einer repräsentativen Charge wurde die CREB-Belegung am miR-9-2-Promotor in humanen SK-N-BE-Neuroblastomzellen nachgewiesen (Laneve, P., et al. (2010). Nucl. Acids Res. 38(20):6895-6905).
ChIP-seq-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurden CREB-Zielgene in GC1-spg-Zellen aus Spermatogonien der Maus durch ChIP-seq-Analyse identifiziert (Martianov, I., et al. (2010). BMC Genomics. 11:530).
Western-Blot-Analyse: Mit repräsentativen Chargen wurde CREB in Lysaten von kultivierten embryonalen striatalen Neuronen und PC12-Pheochromozytomzellen der Ratte nachgewiesen (Hutchinson, A.N., et al. (2012). Neuropsychopharmacology. 37(2):321-337; Maharjan, S., et al. (2010). J. Neurochem. 112(1):42–55).
Western-Blot-Analyse: Mit repräsentative Chargen wurde CREB im Zelllysat des proximalen Caput epididymis-1 (PC-1) der Maus und in Hippocampus-Gewebehomogenaten nachgewiesen (Hamzeh, M., und Robaire, B. (2011). J. Endocrinol. 209(1):55-64; Zhou, Z., et al. (2009). Neuropharmacology. 56(1):81–89).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde CREB in humanem SK-N-BE-Neuroblastom-Zelllysat nachgewiesen (Laneve, P., et al. (2010). Nucl. Acids Res. 38(20):6895-6905).
Elektrophoretischer Mobilitätsverschiebungstest (EMSA): Eine repräsentative Charge verursachte eine Superverschiebung des DNA-CREB-Komplexes im EMSA unter Verwendung eines radioaktiv markierten Oligonukleotids, das die CREB-bindende Sequenz des hBDNF-Promotors I und Lysaten von KCl-behandelten primären Rattenneuronen (Pruunsild, P., et al. (2011). J. Neurosci. 31(9):3295–3308).
Anti-CREB-Antikörper, Best.- Nr. 06-863, ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der auf CREB abzielt und in der Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP), in ChIP-seq, im elektrophoretischen Mobilitätsverschiebungstest (EMSA), in der Immunpräzipitation und in Western-Blot getestet wurde.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt CREB.
Physical form
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid und 30 % Glycerin.
Mit Protein A aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Hinweis: Ein Abfallen der Gefrierschranktemperatur unter -20 °C kann dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in HeLa-Kernextrakt.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wurde CREB in 10 µg HeLa-Kernextrakt nachgewiesen.
Kontrolle
Positive Antigenkontrolle: Best.-Nr. 12-309, HeLa-Zellkern-Extrakt. Geben Sie das gleiche Volumen reduzierenden Laemmli-Probenpuffers zu 10 μl Extrakt und kochen Sie das Gemisch 5 Minuten lang ein. Beladen Sie 20 μg reduziertes Extrakt je Bahn für Minigele.
Other Notes
Ersetzt: 04–218
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AB3006MAB5432ABE553
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human, rat
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
monoclonal
clone
polyclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), immunoprecipitation (IP): suitable, electrophoretic mobility shift assay: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, electrophoretic mobility shift assay: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-CREB-Antikörper
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Western blotting is one of the most commonly used techniques in the lab, yet difficulties persist in obtaining consistent, quality results. We’ve been helping scientists publish their Western blots for decades, with continued innovation and steadfast technical support. Explore our expanded portfolio of products, including optimized reagents for chemiluminescent and Ḁuorescent Westerns, as well as the SNAP i.d.® system, which reduces blocking, washing and antibody incubation time from hours to minutes.
Protein Blotting Survival Handbook: Tips and Tricks
Hippocampal overexpression of mutant creb blocks long-term, but not short-term memory for a socially transmitted food preference.
Brightwell, JJ; Smith, CA; Countryman, RA; Neve, RL; Colombo, PJ
Learning & Memory null
Neurofilament proteins and cAMP pathway in brains of mu-, delta- or kappa-opioid receptor gene knock-out mice: effects of chronic morphine administration.
J A Garcia-Sevilla, M Ferrer-Alcon, M Martin, B L Kieffer, R Maldonado
Neuropharmacology null
Activating transcription factor 3 (ATF3) represses the expression of CCL4 in murine macrophages.
Khuu, CH; Barrozo, RM; Hai, T; Weinstein, SL
Molecular Immunology null