Fortfahren mit
06-680
Antikörper Anti-Androgenrezeptor
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Androgen receptor, Dihydrotestosterone receptor, Nuclear receptor subfamily 3 group C member 4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 448,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ChIP, FACS, ICC, IHC, IP, WB
Citations:
200
€ 448,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, human
species reactivity (predicted by homology)
bovine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
bovine ... Ar(280675)
dog ... Ar(403588)
human ... AR(367)
mouse ... Ar(11835)
rat ... Ar(24208)
General description
Der Androgenrezeptor (AR) zählt zu den nukleären Rezeptoren und wird durch die Bindung eines der androgenen Hormone Testosteron oder Dihydrotestosteron aktiviert. Der Androgenrezeptor ist hauptsächlich als DNA-bindender Transkriptionsfaktor tätig, der die Genexpression reguliert. Der Androgenrezeptor hat jedoch unabhängig von der DNA-Bindung noch weitere Funktionen. Der Androgenrezeptor ist sehr nah mit dem Progesteronrezeptor verwandt. Progestin in hoher Dosierung kann den Androgenrezeptor blockieren.
~110 kDa beobachtet
Immunogen
Epitop: Dieser Antikörper erkennt die Modulationsregion am N-Terminus des Androgenrezeptors.
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das dem N-Terminus des Androgenrezeptors der Ratte entspricht.
Application
Analyse mittels Immunpräzipitation: Mit einer repräsentativen Charge von 34 µL wurde Androgenrezeptor aus 1000 µg LNCaP-Zelllysat mittels Immunpräzipitation ausgefällt.
Analyse mittels Durchflusszytometrie: Mit einer 1:300-Verdünnung einer repräsentativen Charge wurde Androgenrezeptor in 0,2 x 10 E6 MCF-7-Zellen nachgewiesen.
Analyse mittels Chromatin-Immunpräzipitation: Mit einer repräsentativen Charge von einem unabhängigen Labor wurde Androgenrezeptor aus DU145-Zellen, die mit einem 7-kD-PSA-Promotor, verschiedenen AR-Poly-A-lentiviralen Vektoren und einem FLAG-Tag markierten hZMIZ1-Vektor stabil transfiziert wurden, mittels Immunpräzipitation ausgefällt (Li, X., et al. (2011). PLoS One. 6(9):e25040.).
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge von einem unabhängigen Labor wurde Androgenrezeptor in embryonalem Rattengewebe und neonatalem und adultem Rattenhodengewebe nachgewiesen (Nation, T., et al. (2010). J Pediatr Surg. 46(8): 1539–1543.).
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge von einem unabhängigen Labor wurde Androgenrezeptor in MCF-7-Zellen nachgewiesen, die mit Androgenrezeptor stabil transfiziert wurden (Ghatge, R. P., et al. (2005). Breast Cancer Res. 7(6):R1036–1050.).
Analyse mittels Chromatin-Immunpräzipitationssequenz: Mit einer repräsentativen Charge von einem unabhängigen Labor wurde Androgenrezeptor aus LNCaP-Zelllysaten unter bestimmten Behandlungsbedingungen mittels Immunpräzipitation ausgefällt (Zhao, J. C., et al. (2012). Genome Res. 22(2):322-331.).
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:1000 wurde Androgenrezeptor in LNCaP-Zellen nachgewiesen.
Der Anti-Androgenrezeptor-Antikörper PG-21 ist ein polyklonaler Kaninchen-Antikörper zum Nachweis von Androgenrezeptoren, die auch als Dihydrotestosteron-Rezeptoren bekannt sind, und wurde in der ICC, IHC und IP sowie im WB getestet.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH 7,4); 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2 bis 8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in LNCaP-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:1.000 Verdünnung dieses Antikörpers diente zum Nachweis von Androgenrezeptoren in 10 µg LNCaP-Zelllysat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
06-680-AF64706-680-AF555A9853
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
ALEXA FLUOR 647
conjugate
ALEXA FLUOR 555
conjugate
unconjugated
species reactivity
rat, human
species reactivity
rat, human
species reactivity
human, rat
species reactivity
rat, human
UniProt accession no.
P15207
UniProt accession no.
P15207
UniProt accession no.
P15207
UniProt accession no.
P10275
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hemostatic gelatin sponge is a superior matrix to matrigel for establishment of LNCaP human prostate cancer in nude mice.
Cui, L; Chen, P; Tan, Z; Li, W; Dong, Z
Prostate null
Androgen influence on prefrontal dopamine systems in adult male rats: localization of cognate intracellular receptors in medial prefrontal projections to the ventral tegmental area and effects of gonadectomy and hormone replacement on glutamate-stimulated extracellular dopamine level.
Aubele, T; Kritzer, MF
Cerebral Cortex (1991)
Neonatal MeCP2 is important for the organization of sex differences in vasopressin expression.
Forbes-Lorman, RM; Rautio, JJ; Kurian, JR; Auger, AP; Auger, CJ
Epigenetics null
Global Trade Item Number
SKUGTIN
06-68008436037123856
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How many grams of antibody are in this tube?
    1 answer
    1. This product is prepared at a concentration of 0.3 mg/mL. Each 100 µL vial contains 0.03 mg (30 µg) of antibody.
      Helpful?
  2. Hello, What's the concentration of the antibody? Thank you
    1 answer
    1. The antibody concentration of this product is 0.3 mg/mL.