Fortfahren mit
06-1398
Anti-CDK5RAP2-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
CDK5 regulatory subunit-associated protein 2, CDK5 activator-binding protein C48, Centrosome-associated protein 215
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 411,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
27
€ 411,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CDK5RAP2(55755)
General description
CDK5RAP2 ist auch als Cep215 bekannt und an verschiedenen Zellabläufen beteiligt. Es dient durch seine Wechselwirkung mit CDK5R1 als potenzieller Regulator der CDK5-Aktivität. Es dient als negativer Regulator der Centriolen-Abkopplung, wodurch die Centriolen-Kopplung und -Kohäsion erhalten bleiben. Es ist an der Regulierung der Ausrichtung der mitotischen Spindel beteiligt. Außerdem vermittelt dieses Protein die Spindel-Checkpoint-Aktivierung, indem es als Transkriptionsregulator des MAD2- und BUBR1-Promotors dient. In Verbindung mit MAPRE1 fördert CDK5RAP2 die Mikrotubulus-Polymerisation, die Bündelbildung und das Wachstum an den Plus-Enden. Es spielt auch eine Rolle beim durch DNA-Schäden induzierten G2-Zellzyklus-Checkpoint. CDK5RAP2 ist bei primärer Mikrozephalie mutiert, einer neurologischen Entwicklungsstörung, die durch eine verringerte Hirngröße gekennzeichnet ist.
~ 220 kDa gemessen. Uniprot.org listet vier Isoformen, die durch alternatives Spleißen erzeugt werden und in einigen Zelllysaten bei Molekülmassen von ~216 kDa, ~211 kDa, ~210 kDa und ~206 kDa gemessen werden können.
Immunogen
MBP-markiertes rekombinantes Protein, das humanem CDK5RAP2 entspricht.
Application
Immunzytochemische Analyse: Eine repräsentative Charge von einem unabhängigen Labor wies CDK5RAP2 in RPE1-Zellen nach. (Barr, A.R., et al. (2010). J Cell Biol. 189(1):23-39.)
Verwenden Sie den Anti-CDK5RAP2-Antikörper (polyklonaler Kaninchen-Antikörper), der in WB und ICC validiert wurde, um CDK5RAP2 nachzuweisen, auch bekannt als CDK5 regulatory subunit-associated protein 2, CDK5 activator-binding protein C48, Centrosome-associated protein 215.
Biochem/physiol Actions
Andere Homologien: Ratte (83 % Sequenzhomologie) und Maus (82 % Sequenzhomologie).
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in 10 µg HeLa-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:2500-Verdünnung dieses Antikörpers wies CDK5RAP2 in 10 µg HeLa-Zelllysat nach.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
05-1592SAB1300900SAB4503203
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
polyclonal
clone
2ID8.2, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
affinity isolated antibody
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, rat, human
Gene Information
human ... CDK5RAP2(55755)
Gene Information
human ... MTOR(2475)
Gene Information
human ... CDK5R2(8941)
Gene Information
human ... CDK5RAP3(80279)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
New Products: Antibodies, Assays, Small Molecules, Inhibitors, and Proteins
Andrew Muroyama et al.
The Journal of cell biology, 213(6), 679-692 (2016-06-15)
Differentiation induces the formation of noncentrosomal microtubule arrays in diverse tissues. The formation of these arrays requires loss of microtubule-organizing activity (MTOC) at the centrosome, but the mechanisms regulating this transition remain largely unexplored. Here, we use the robust loss
Joo-Hee Sir et al.
The Journal of cell biology, 203(5), 747-756 (2013-12-04)
Most animal cells contain a centrosome, which comprises a pair of centrioles surrounded by an ordered pericentriolar matrix (PCM). Although the role of this organelle in organizing the mitotic spindle poles is well established, its precise contribution to cell division
Alexis R Barr et al.
The Journal of cell biology, 189(1), 23-39 (2010-04-07)
The centrosomal protein, CDK5RAP2, is mutated in primary microcephaly, a neurodevelopmental disorder characterized by reduced brain size. The Drosophila melanogaster homologue of CDK5RAP2, centrosomin (Cnn), maintains the pericentriolar matrix (PCM) around centrioles during mitosis. In this study, we demonstrate a
Global Trade Item Number
SKUGTIN
06-139804053252686436