Fortfahren mit
06-1041
Anti-RIG-I, CT-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Probable ATP-dependent RNA helicase DDX58, DEAD box protein 58, Retinoic acid-inducible gene 1 protein, RIG-1, Retinoic acid-inducible gene I protein, RIG-I
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 357,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
€ 357,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1976
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DDX58(23586)
General description
RIG-I (retinoic acid inducible gene I, DDX58) ist ein Zytoplasmaprotein, das zur Familie der RIG-I-like receptor (RLR) gehört. Es ist ein Multidomänenprotein mit einer N-terminalen Caspase-Rekrutierungsdomäne (CARD), einer DExD/H-Box-Helicase-Domäne und einer C-terminalen Repressionsdomäne. RIG-1 spielt eine gut dokumentierte Rolle bei der angeborenen Immunität als viruserkennendes Protein, das Virus-RNA-Moleküle erkennt und die Produktion von IFN-β durch die Aktivierung des Inflammasomkomplexes einleitet.
~102 kDa gemessen
Immunogen
Epitop: C-Terminus
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das dem C-Terminus vom menschlichen RIG-I entspricht.
Application
Anti-RIG-I, C-Terminus-Antikörper ist ein Antikörper gegen RIG-I, C-Terminus zur Verwendung in Western Blot.
Forschungskategorie
Entzündung & Immunologie
Forschungsunterkategorie
Immunglobuline & Immunologie
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt den C-Terminus von RIG-I.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Kontrolle
Unbehandeltes A549-Zelllysat und A549-Zelllysat, das mit 40 HAU/ml SeV 12 Stunden lang infiziert wurde.
Mittels Western Blot an unbehandeltem A549-Zelllysat und für 12 Stunden mit 40 HAU/ml SeV infiziertem A549-Zelllysat beurteilt.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies RIG-I in 10 µg unbehandeltem A549-Zelllysat und für 12 Stunden mit 40 HAU/ml infiziertem A549-Zelllysat nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABF297SAB1300231PRS3953
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
polyclonal
clone
1C3, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, rat, human
Gene Information
human ... DDX58(23586)
Gene Information
human ... DDX58(23586)
Gene Information
human ... RIG(23586)
Gene Information
human ... DDX58(23586)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
New Products: Antibodies, Assays, Small Molecules, Inhibitors, and Proteins