Fortfahren mit
05-949
Anti-Histidin-markiert-Antikörper, Klon HIS.H8
clone HIS.H8, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
HIS-Tag-Antikörper
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
200 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 680,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Clone:
HIS.H8, monoclonal
Technique(s):
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
57
€ 680,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
clone
HIS.H8, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2b
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Das His-Tag ist eine Reihe von mindestens 6 Histidinresten, die als Tag-Motiv am N- oder C-Terminus von rekombinanten Proteinen verwendet wird. Die relativ geringe Größe dieses Tags im Vergleich zu anderen häufig eingesetzten Tags wie GST (30 kDa) sorgt für eine geringere Wahrscheinlichkeit einer Störung der Zielproteinstruktur oder -funktion. Seine geringe Größe macht es geeigneter für die Verwendung unter denaturierenden Bedingungen. His-Tags werden oft für Affinitätsaufreinigungen und Bindungsassays eingesetzt. His-Tags binden mit hoher Affinität an Nickel- oder Cobaltionen und diese Wechselwirkung mit Metallionen ist die Grundlage vieler Affinitätsmedien auf His-Tag-Basis. Das His-Tag-Epitop wird verbreitet eingesetzt, um die Expression von rekombinanten Proteinen in Bakterien-, Hefe-, Insekten- und Säugetiersystemen nachzuweisen.
Immunogen
6x-His synthetisches Peptid.
Application
Dieser Anti-Histidin-markierte-Antikörper, Klon HIS.H8, ist zur Verwendung in IC, IP und WB für den Nachweis von Histidin-Markierungen validiert.
Forschungskategorie
Epitop-Tags & Allgemeine Verwendung
Forschungsunterkategorie
Epitop-Tags
RNA-Bindungsprotein (RBP)
Immunzytochemie:
2 μg/ml einer früheren Charge zeigten eine positive Immunfärbung für His-markiertes Akt1/PKBα in transfizierten HELA-Zellen.
Immunpräzipitation:
Von einem unabhängigen Labor wurde berichtet, dass dieser Antikörper His-markierte Proteine immunpräzipitiert.
Biochem/physiol Actions
Erkennt die Tag-Sequenz HHHHHH entweder am N- oder C-Terminus eines rekombinanten Fusionsproteins; für die Erkennung des 6x-Tags sind keine weiteren Aminosäuren erforderlich, die die 6x-His-Tag-Sequenz umgeben.
Physical form
Aufgereinigt
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG2b in Puffer mit PBS, pH-Wert 7,4, und 0,05% Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Empfehlungen zur Handhabung:
Das Fläschchen nach dem ersten Auftauen und vor dem Entfernen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Kontrolle
RIPA-Lysate von transfizierten HeLa-Zellen.
Regelmäßig mittels Western Blot und Immunzytochemie an transfizierten HeLa-Zellen beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
0,5–2 μg/ml dieser Charge wiesen His-markiertes Akt1/PKBα in RIPA-Lysaten von transfizierten HeLa-Zellen nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
04-90205-902R04-1664
antibody form
purified antibody
antibody form
culture supernatant
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
HIS.H8, monoclonal
clone
DW2, monoclonal
clone
114-2C-7, monoclonal
clone
RM146, monoclonal
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2