Fortfahren mit
05-858
Anti-Histon H4-Antikörper, pan, Klon 62-141-13, Kaninchen, monoklonal
clone 62-141-13, Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
H4, Histone H4, H4 histone family, member A, histone 1, H4a, histone cluster 1, H4a
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 583,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
62-141-13, monoclonal
Application:
ChIP, WB, multiplexing
Citations:
154
€ 583,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1000
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
62-141-13, monoclonal
species reactivity
chicken, Saccharomyces cerevisiae, vertebrates, yeast, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), multiplexing: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
Saccharomyces cerevisiae ... Hhf1(852294)
human ... H4C1(8359)
General description
10 kDa
Dieser Antikörper erkennt Histon H4 unabhängig von posttranslationalen Modifikationen.
Histon H4 ist eines der 5 wichtigsten Histonproteine, die an der Struktur des Chromatins in eukaryotischen Zellen beteiligt sind. H4 besitzt eine globuläre Hauptdomäne sowie einen langen N-Terminus und ist an der ′Perlenschnur′-Struktur der Nukleosomen beteiligt.
Immunogen
Epitop: AS 25–28
KLH-konjugiertes, synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 17–28 von Histon H4 entspricht. Das Epitop wurde auf den Resten 25–28 lokalisiert.
Application
Der Anti-Histon H4-Antikörper, pan, Klon 62-141-13 ist ein monoklonaler Kaninchen-Antikörper zum Nachweis von Histon H4 und wurde für die Verwendung in ChIP, WB, Mplex und ChIP-seq validiert.
Epitopkartierung (mit Luminex®):
Serienverdünnungen von 1:250 bis 1:4000 einer früheren Charge wurden mit Histon-Peptiden mit verschiedenen nichtmodifizierten Peptiden im Bereich des Aminoterminus von an Luminex Mikrosphären konjugiertem Histon H4 inkubiert. Der Antikörper erkannte sowohl modifizierte als auch nichtmodifizierte Peptide (siehe Abbildung B, Seite 2).
.Chromatin-Immunpräzipitation:
Ein unabhängiges Labor nutzte eine frühere Charge dieses Antikörpers bei der Chromatin-Immunpräzipitation (Issac, C., 2006).
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Histone
Biochem/physiol Actions
Aufgrund der Sequenzhomologie ist eine weitreichende artenübergreifende Kreuzreaktivität zu erwarten.
Erkennt Histon H4, Molekülmasse 10 kDa.
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Kaninchen-IgG in Puffer mit 0,014 mol/l Phosphatpuffer, pH-Wert 7,6, 0,175 mol/l NaCl, 0,07 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Kontrolle
Säureextrakte von sowohl unbehandelten HeLa-Zellen als auch mit Natriumbutyrat (hyper-acetyliert) oder Colcemid (hyper-phosphoryliert) behandelten Zellen.
Regelmäßig mittels Western Blot beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
Eine Verdünnung von 1:30.000 bis 1:100.000 dieser Charge wies nichtmodifiziertes rekombinantes Histon-H4-Protein (Best.-Nr. 14-412) und Histon H4 in Säureextrakten von sowohl unbehandelten HeLa-Zellen als auch mit Natriumbutyrat (hyper-acetyliert) oder Colcemid (hyper-phosphoryliert) behandelten Zellen nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
05-858R04-85807-108
species reactivity
chicken, Saccharomyces cerevisiae, vertebrates, yeast, human
species reactivity
human
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae, human, vertebrates, chicken
species reactivity
Xenopus, mouse, avian, chicken, human, bovine
clone
62-141-13, monoclonal
clone
62-10C-2, monoclonal
clone
62-141-13, monoclonal
clone
polyclonal
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Gene Information
Saccharomyces cerevisiae ... Hhf1(852294)
human ... H4C1(8359)
Gene Information
human ... H4C1(8359)
Gene Information
human ... H4C1(8359)
Gene Information
bovine ... H4C1(617905)
frog ... H4C1(549623)
human ... H4C1(8359)
mouse ... H4C1(326619)
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
culture supernatant
antibody form
culture supernatant
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Toggle involving cis-interfering noncoding RNAs controls variegated gene expression in yeast.
Bumgarner, SL; Dowell, RD; Grisafi, P; Gifford, DK; Fink, GR
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
The effects of repeated social defeat on long-term depressive-like behavior and short-term histone modifications in the hippocampus in male Sprague-Dawley rats.
Fiona Hollis,Hui Wang,David Dietz,Akash Gunjan,Mohamed Kabbaj
Psychopharmacology (Psychopharmacologia) null
Mechanism for fetal hemoglobin induction by histone deacetylase inhibitors involves gamma-globin activation by CREB1 and ATF-2.
Sangerman, J; Lee, MS; Yao, X; Oteng, E; Hsiao, CH; Li, W; Zein, S; Ofori-Acquah, SF; Pace, BS
Blood null
Global Trade Item Number
SKUGTIN
05-85804053252404337